圖 1.輔酵素 A。
輔酵素A(CoA、CoASH或HSCoA)是TCA循環第一步的關鍵輔助因子,負責將丙酮酸氧化產生的乙酰基轉移到草酰乙酸,進而產生檸檬酸。
輔酵素A也是脂肪酸代謝中的關鍵輔助因子。
輔酵素 A 也是脂肪酸新陳代謝中的重要輔助因子,輔酵素 A 在線粒體的分解/氧化過程中攜帶脂肪酸,並在細胞體的脂肪酸合成伸長過程中轉移乙酰基。
乙酰CoA的乙酰基與輔酶A的-SH基以高能鍵結合(自由能34.3 kJ/mol),也是類固醇和其他天然化合物的前體,例如植物中的萜烯和乙酰苷元。1,2
在乙酰 CoA 轉移 C2 乙酰基片段的反應中,羧基或甲基都可能發生反應(分別為親電反應和親核反應)。2
AcetylCoA 是由輔酶 A 與磷酸乙酯和磷酸轉乙酰化酶反應而酵素製成。產品經由離子交換層析出來。文獻中描述了幾種乙酰CoA和其他CoA衍生物的製備方法和測定方法。3,4,5 Coenzyme A 是由泛酸鹽、半胱氨酸和腺苷合成的。泛酸經磷酸化、與半胱氨酸結合、脫羧、與腺苷結合,並再次磷酸化至 3' 核糖位置,產生輔酶 A。
相關產品