—如果硫酸铵可能会干扰反应:
- 从冰箱中取出酶。注意:我们强烈建议不要冷冻硫酸铵悬浮液。
- 确保盖子已拧紧,然后将小管/瓶子翻转几次,以获得乳状悬浮液。该过程可能耗时一分钟左右。不要进行涡旋震荡或超声处理,否则处理强度过高可能会使一些酶变性。
- 使用移液枪和无菌大口径移液枪吸头,取出一部分悬浮液。
- 将悬浮液转移至干净的微量离心管中(如果操作规模较大,则转移至普通离心管中)。
- 经过约10,000-15,000xg离心10分钟使酶沉淀。如果条件允许,请使用可控制温度在2 °C至8 °C之间的冷冻微量离心机。
- 小心移出尽可能多的上清液,并保留。该过程不必一定要移出所有的硫酸铵溶液。
- 加入适量的反应缓冲液溶解沉淀。
- 测定上清液和来自沉淀的溶液中的蛋白含量和/或酶活性。
—如果硫酸铵不会干扰反应:
- 同上面的步骤1-3。
- 将悬浮液直接加入反应缓冲液中。
注意,在硫酸铵悬浮液中,大多数酶将是以固体形式存在的, 因此存在于硫酸铵溶液中的酶可忽略不计。