Merck
全部照片(3)
文件
MAK009
Sigma-Aldrich
淀粉酶活性检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 colorimetric tests
檢測方法
colorimetric
相關疾病
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... AMY1A(278)
一般說明
淀粉酶是一种糖苷水解酶,它能裂解多糖(如淀粉或糖原)中的葡聚糖键,从而释放多糖分子。α-淀粉酶在动物、植物、和许多真菌中均有发现。在哺乳动物中,α-淀粉酶是淀粉酶的主要形式,是饮食消化的主要酶之一。α淀粉酶的活性和稳定性都依赖于钙离子。在人类中,α-淀粉酶的水平在胰腺和唾液分泌物中最高。血液和尿液淀粉酶水平的升高是由于胰腺疾病和唾液腺损伤引起的。唾液淀粉酶活性的增加也是交感神经系统活性增加的一个标志。
應用
采用淀粉酶活性测定试剂盒已可用于测定淀粉酶的活性。
適合性
适用于定量测定各种生物样品中的淀粉酶活性。
原則
淀粉酶活性测定试剂盒可定量测定多种生物样品中的淀粉酶活性。该试剂盒快速,方便并且灵敏。在该试剂盒中,淀粉酶活性是通过耦合酶法测定的,其产生一个比色(405 nm)的产品,与底物的数量成比例的乙烯-pNP-G7,由淀粉酶裂解得到。一个单位的淀粉酶,在25℃下,每分钟可裂解乙烯-pNP-G7而产生1.0 μmole的 p-硝基酚。
取代透過
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Production, Biocatalysis and Industrial Applications
Goutam B.
Biotechnology of microbial enzymes (2016)
High endogenous salivary amylase activity is associated with improved glycemic homeostasis following starch ingestion in adults.
Mandel A L, et al.
The Journal of Nutrition, 142(5), 853-858 (2012)
Philip van der Zee et al.
Purinergic signalling (2018-05-13)
Recent research suggested an important role for pulmonary extracellular adenosine triphosphate (ATP) in the development of ventilation-induced lung injury. This injury is induced by mechanical deformation of alveolar epithelial cells, which in turn release ATP to the extracellular space. Measuring
Berra Erkosar et al.
mBio, 8(5) (2017-10-27)
Numerous studies have shown that animal nutrition is tightly linked to gut microbiota, especially under nutritional stress. In Drosophila melanogaster, microbiota are known to promote juvenile growth, development, and survival on poor diets, mainly through enhanced digestion leading to changes
A feasibility study into adenosine triphosphate measurement in exhaled breath condensate: a potential bedside method to monitor alveolar deformation.
van der Zee P, et al.
Purinergic Signaling, 1-7 (2018)
文章
使用淀粉酶活性测定试剂盒比色检测生物样品中淀粉酶活性的测定实验方案。
我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務