Merck
跳轉至
STA20
淀粉 (GO/P) 检测试剂盒
sufficient for 20 assays
同義詞:
淀粉含量测定试剂盒
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
給您/庫存單位供貨能力價格
關於此項目
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12164500
暫時無法取得訂價和供貨情況
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
application(s)
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
General description
在进行实验研究期间,淀粉(GO / P)测定试剂盒用于测定淀粉含量,以研究高粱废谷物(SSG)的组成和结构。SSG是啤酒厂的副产品,据报导有潜在的应用价值和产品附加价值。在研究 OsGA2ox5 在水稻的GAs稳态、发育、重力响应和抗逆性中的重要性时,也将其用于淀粉提取和定量测定。此外,在分析聚羟基丁酸积累的影响因素方面也有应用,其基本上是细菌作为碳储存产生的线性可生物降解聚酯,存在于甘蔗和柳叶的叶肉细胞中。
Application
本试剂盒适于酶促定量测定食物及其他材料中的淀粉水平。 首先通过α-淀粉酶和淀粉葡糖苷酶催化淀粉水解为葡萄糖的反应。 在此过程中,葡萄糖被葡萄糖氧化酶氧化为葡萄糖酸和过氧化氢。 在存在过氧化物酶的条件下,过氧化氢会与邻联茴香胺(o-dianisidine )反应形成显色产物。氧化的邻联茴香胺(o-dianisidine)继续与硫酸反应形成更多的稳定显色产物。在540 nm波长处测得粉色信号强度,其与样品中原始的葡萄糖浓度成正比。
适用于食品和其他材料中淀粉的定量,酶法测定。
淀粉(GO/P)检测试剂盒可在研究高粱酒糟(SSG)成分和结构时用于测定淀粉含量,高粱酒糟是一种酿酒副产品,据报道具有潜在用途从而增加产品的价值。在研究OsGA2ox5对大米的GAs稳态、发育、重力反应和抗逆性的重要性时,也可使用该试剂盒进行淀粉提取和定量。此外,该试剂盒也可用于分析影响甘蔗和柳枝稷叶肉细胞中聚羟基丁酸酯积累的因素,聚羟基丁酸酯主要是由细菌合成的、具有线性生物降解性的聚酯,可在细胞中作为碳源贮藏性物质。[1]
Biochem/physiol Actions
本试剂盒用于定量、酶法测定食品和其他材料中的淀粉。α-淀粉酶和淀粉葡萄糖苷酶催化淀粉水解为葡萄糖。葡萄糖被葡萄糖氧化酶氧化成葡萄糖酸和过氧化氢。过氧化氢在过氧化物酶存在下与邻联茴香胺反应生成有色产物。氧化邻联茴香胺与硫酸反应生成更稳定的有色产物。在 540 nm 处测量的粉色强度与原始葡萄糖浓度成正比。
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 1
本產品
CS0260CAT100SA20
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 700 assays
usage
sufficient for ≥100 tests enzymatic
usage
sufficient for 20 assays
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
microbialanalysis
microbialanalysis
僅套裝組件
產品號碼
描述
  • α-Amylase, Heat Stable .5 mL
  • Starch Assay Reagent 1 mL/vial
  • Glucose Oxidase/Peroxidase Reagent 1 capsule
  • o-Dianisidine Reagent 5 mg
  • Glucose Standard Solution .5 mL
  • Wheat Starch 1 g
  • Corn Starch 1 g
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存儲類別/等級
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)