閱讀更多關於
以 NMR 進行聚合物分析
聚合物科學家所面臨的挑戰之一是其材料的分子量(平均鏈長度)測定。雖然膜滲透計、凝膠滲透色譜法、黏度分析和質譜法通常用於分子量測定,但這些技術可能耗費時間、對涉及的分子量範圍不準確,或需要專門的儀器。使用 NMR 進行末端基團分析提供了一個簡單的替代方法,使用的儀器在許多分析實驗室都很常見。此外,NMR 分析還可用於準確確定各種共聚物分子的單體比率。
Sigma-Aldrich 的科學家通常會透過 Mn 1H NMR 端基分析來測定 Mn 值低於 3,000 的聚合物的平均分子量 (Mn)。儀器的靈敏度和隨後偵測末端基團質子的能力將決定可測量的上限。此方法依賴於幾個簡單的需求。
- 透過 NMR 將可識別的末端基團質子與重複的單體基團質子區分開來
- 準確整合末端基團和單體質子
一旦使用 NMR 確定了末端基團上的質子與聚合物鏈上的質子之比,就可以應用簡單的數學來產生 Mn 值。
以下示例說明了此方法:
1) 計算,每個質子的積分:
定位末端基團質子信號(約 5.8, 6.2 &; 6.4 ppm)
⇓ | ||
= | 10.00 + 9.66 + 10.17 6 | |
⇓ | ||
= | 4.97 每個質子 |
2) 計算,重複單體單位的數量,n:
定位OCH2CH2 質子信號(ca.3.6, 3.7 & 4.3 ppm)
n | = | (sum of methylene proton integrals) / # of methylene protons {之前計算出的每個質子值的積分} |
⇓ | ||
= | (20.79 + 151.87) / 4 4.97 | |
⇓ | ||
= | 8.69 重複單元單位,n |
3) 計算,Mn:
Mn | = | ⇓ |
= | (55.06 + 71.60) + (44.05)(8.69) | |
⇓ | ||
= | 509 |
利用 NMR 分析共聚物
1H NMR 也是計算共聚物中單體比率的有用工具。如下例所示,即使在重複單元質子信號重疊的情況下,只要其中一個重複單元有明顯可辨別的信號,就可以使用此方法。
1) Calculation, relative number of moles of propylene glycol (PG):
定位代表甲基 (CH3) 质子的信號 (ca. 1.0 ppm)
⇓ | ||
= | 30.00 3 | |
⇓ | ||
= | 10。00 相對摩爾 PG |
2) 計算,乙二醇 (EG) 的相對摩爾數:
注意:有 3 個 PG 质子信號(代表丙二醇 CH & CH2 基團)在 3.0-4.0 ppm 區域與同一區域的乙二醇亞甲基 (CH2) 質子重疊。這 3 個 PG 原 子的積分將等於代表先前確定的 3 個丙二醇甲基 (CH3) 原子的積分。為了確定 EG 單位的摩爾比,必須從 3.0-4.0 ppm 區域的總積分減去 PG 積分。
找到亞甲基質子的信號(介於 3.2 & 3.7 ppm)
Relative moles of EG | = | sum of CH2 protons integral - CH3 protons integral # of EG protons |
⇓ | ||
= | (31.50 + 18.76 + 13.10) - 30.00 4 | |
⇓ | ||
= | 8。34 相對摩爾 EG |
3) 計算,摩爾%乙二醇:
mole % EG | = | ⇓ | |
= | 8.34 x 100% 8.34 + 10.00 | ||
⇓ | |||
= | 45。5 mole % 乙二醇 |
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。