Merck
聚合物合成技術
尼龍塑膠聚合物的化學結構,其原子以球體表示,並採用傳統的顏色編碼:氫(白色)、碳(灰色)、氧(紅色)。尼龍 (nylon-6,6) 塑膠聚合物,化學結構 - 線性片段。
聚合物是由小型重複化學單元組成的一類材料。聚合物中的構建塊或重複單元稱為單體。聚合(或聚合物合成)是一種化學反應,在此過程中,單體通過共價鍵接合在一起,形成聚合物結構。聚合物鏈的長度由鏈中重複單元的數量來表徵,稱為聚合度 (DP)。聚合物的分子量是重複單元的分子量與 DP 的乘積。聚合物固有的基本特性主要取決於分子量、結構(直鏈或支鏈)和 DP。
特色類別
聚合物分子結構範例
聚合工具
我們提供可靠的聚合工具,以啟動和操控單體的化學反應,從而形成具有特定特性的聚合物鏈或網絡,滿足各種應用需求。
選購產品
聚乙二醇的化學結構書寫為化學式 C2H4O
聚乙二醇 (PEG 和 PEO)
探索我們提供的各種分子量的聚乙二醇 (PEG) 和 PEG 衍生物,滿足您所有的 PEG 化需求和應用。
選購產品
用移液管注入彩色生物醫學聚合物的小瓶
生物醫學聚合物
我們提供廣泛的天然和合成生物醫學聚合物,其先進的特性適合您所有的生物醫學應用。
選購產品
藍色超疏水性聚合物上的水滴
疏水性聚合物
探索我們的多功能疏水性聚合物產品組合,以支援您的黏著、塗層、纖維、薄膜、工程塑料和生物醫學應用。
選購產品
根據所涉及的化學反應類型,聚合可分為兩種類型,即縮聚和加成聚合。在縮合或階段式聚合中,兩種不同的雙官能或三官能單體之間會發生縮合反應來製造聚合物,小分子(通常是水)會從反應中被排除。在加成聚合或鏈式生長聚合中,聚合物的生長是透過在聚合物鏈上的活性位點加入單體,並在每個生長步驟結束時再生活性位點來進行。需要啟動劑來產生具有反應中心的啟動劑物種。反應中心可以是自由基、陽離子、陰離子或有機金屬複合物。
聚合物的特性在很大程度上取決於單體類型和合成所使用的聚合方法。活自由基聚合也稱為受控自由基聚合 (CRP),可以更好地控制聚合物的分子量、分子量分佈、官能度和組成。CRP 可與多種乙烯基單體搭配使用,製造出具有多種不同應用特性的聚合物。
有三種基本的 CRP 技術:
  • 原子轉移自由基聚合 (ATRP)
  • 可逆加成/碎片鏈轉移 (RAFT) 聚合
ATPR非常適合用於表面改性應用,這些應用依賴於定制的親水性、粘合性或奈米粒子功能化。由 RAFT 和 ATRP 衍生的聚合物可在聚合後進行改性,並廣泛應用於生物醫學領域的藥物傳輸和組織工程應用。生物醫學應用的嵌段共聚物通常是由 RAFT 或 ATRP 開發而成。由 NMP 開發的嵌段共聚物則是顏料分散、記憶裝置和複合製造的必備材料。
文件搜尋
尋找更多特定資訊?
瀏覽我們的文件搜尋,以取得資料表、證書和技術文件。
尋找文件