我們的 RT-qPCR 產品結合了有效的逆轉錄酶與熱啟動 taq 導向抗體,以方便的 ReadyMixes 用於探針型或 SYBR® Green 型應用。無論是何種困難的次級結構或檢測化學,我們的 ReadyMixes 都經過特別配制,可協助您以更少的步驟獲得更優異的結果。我們的產品易於探索和理解;探索我們的 JumpStart™ 選項,以獲得可根據您的實驗需求進行優化的試劑盒,或選擇 KiCqStart® 並找到針對您的儀器進行優化的 ReadyMix™!如果您正在尋找 microRNA 反轉錄,請看看我們的 MystiCq® 產品線。
RNA:
- KiCqStart® -適用於所有主要 qPCR 儀器的格式
- JumpStart™ - 可針對所有主要 qPCR 儀器進行優化
MicroRNA:
- MystiCq® ;
RNA-Based RT-qPCR
KiCqStart® - 儀器最佳化
我們的KiCqStart® ReadyMixes具有嚴格的熱啟動機制,可提供更高的特異性。這些產品的配方高度耐受樣品中的 PCR 抑制劑。ReadyMixes 專為方便使用而設計;內含 RT-qPCR 所需的所有基本元件,只需加入引物、探針和水即可完成雞尾酒分析。本產品是快速或傳統 qPCR 的理想選擇。
Loading
Loading
MystiCq®
MystiCq® microRNA試劑提供完整的SYBR® Green RT-qPCR工作流程,可在三個步驟中量化表達:
- 分離
- cDNA合成
- 擴增定量。
- 超過 1400 個預先設計且經過濕實驗室測試的引物對,只針對成熟 microRNAs 而設計
- 轉換所有 microRNAs,可從單一樣本中獲得幾乎無限制的讀數
- 選擇三種不同的產品,用於分離 microRNAs