Merck
首頁聚合酶連鎖反應應用ThermaGenix PCR 添加劑總覽
ThermaGenix PCR 添加劑可降低背景並提高產量
易於使用的 PCR 添加劑
減少非特異性背景,提高 PCR 收率
ThermaStop™ ThermaGo™ 和 ThermaStop™-RT 試劑是易於使用的 PCR 添加劑。/h3>
ThermaStop™、ThermaGo™ 和 ThermaStop™-RT 試劑是易於使用的 PCR 添加劑,可在不同溫度下起作用(圖 1)。與熱啟動 PCR 不同,ThermaStop™ 和 ThermaGo™ 添加劑可抑制以 DNA 或 RNA 開始的反應在擴增之前、期間和之後出現的錯誤,從而提高 PCR 的特異性和靈敏度。ThermaStop™-RT 添加劑也是一種雙鏈核酸,但它在一步式 RT-PCR 和兩步式 RT-PCR 過程中可作為逆轉錄酶的熱啟動劑。
在不同溫度下使用的 PCR 添加劑
圖 1.在不同溫度下使用的 PCR 添加劑
* ThermaStop™-RT 不應與 ThermaStop™ 或 ThermaGo™ 添加劑結合使用
擴增過程中不同步驟和溫度下的誤引風險
防止誤引可改善 PCR 擴增結果。提高 PCR 反應的成功率取決於特異性和效率。ThermaStop™ 試劑在擴增之前和之後發揮作用,而 ThermaGo™ 試劑在 PCR 的變性、退火和延伸步驟中發揮作用(圖 2)。
在不同步驟中使用 PCR 添加劑,以防止 PCR 過程中的錯誤引物
圖 2.在不同步驟中使用 PCR 添加劑,以防止 PCR 過程中的錯誤引物
ThermaStop™添加劑是一種創新的熱啟動和冷停止試劑,可增強Taq DNA 聚合酶的特異性,並提高 PCR 產品的產率
ThermaStop™ PCR 試劑是一種可逆添加劑,與所有 Taq DNA 聚合酶兼容,包括熱啟動聚合酶。它直接作用於聚合酶,防止 50 °C 以下的非特異酵素活性。聚合酶活性在 60 °C 時完全恢復,但冷卻反應時會再次受到抑制。
  • 使主混合物可長期儲存
  • 顯著減少引物二聚體的形成
  • 增加反應靈敏度和特異性
  • 冷卻後消除不想要的產物
ThermaStop™ 添加劑可提高 PCR 反應的特異性和產量
圖 3.ThermaStop™ 添加劑可改善 PCR 反應的特異性和產量,使擴增更乾淨。
ThermaStop™ 添加劑可穩定主混合物。
圖 4.ThermaStop™ 添加劑可穩定主混合物。
ThermaStop™ 添加劑可抑制 PCR 後的 DNA 聚合酶活性
圖 5.ThermaStop™ 添加劑可抑制 PCR 後 DNA 聚合酶的活性,從而發揮冷凍停止的功能。
ThermaGo™添加劑可在整個PCR過程中增強TaqDNA聚合酶的特異性,並可與ThermaStop™添加劑發揮協同作用,以提高Taq 保真度
ThermaGo™ PCR試劑是一種雙鏈化學修飾核酸,可抑制PCR退火和延伸步驟中的錯誤引物。
  • 減少標準和數位 PCR 中的信號散射
  • 透過抑制非特異產物的擴增,增加低拷貝數目標的檢測
  • 改善端點基因分型
  • 減少標準和數位 PCR 中的信號散射
  • 抑制非特異產物的擴增,增加低拷貝數目標的檢測
  • 改善端點基因分型
ThermaGo™ 添加劑在擴增過程中有效
圖 6.ThermaGo™ 添加劑在擴增過程中發揮作用,減少散射,增加產品信號。 線代表來自 Taqman 探針的探針信號。
ThermaGo™ 添加劑可增強 ThermaStop™ 添加劑在多路複用應用中的性能
圖 7.ThermaGo™ 添加劑可防止放大前和放大過程中的誤引,從而增強多工應用中的 ThermaStop™ 添加劑。
ThermaStop™-RT添加劑可提高RT-PCR的靈敏度、特異性和產品產量
ThermaStop™-RT試劑適用於使用基因特異性引物啟動的一步式或兩步式反轉錄-PCR (RT-PCR)。
  • 在低溫下與逆轉錄酶相互作用,減少引物錯誤導致的非特異性產物
  • 提高檢測靈敏度,增加特異性 cDNA 產量增強高度多重 RT- PCR 分析的準確性
  • 允許對極低含量的 RNA 進行準確的定量測量
ThermaStop™-RT 添加劑在反轉錄步驟中具有活性
圖 8.ThermaStop™-RT 添加劑在反轉錄過程中會發揮作用,以防止誤引。
ThermaStop™-RT 添加劑可改善 cDNA 的即時檢測。
圖 9.ThermaStop™-RT 添加劑可改善 cDNA 的即時檢測。
ThermaStop™、ThermaGo™和ThermaStop™-RT添加劑是簡單通用的試劑,可添加到混合母液中,以提高您在PCR擴增中的產物收率和特異性。這些易於使用的試劑不需要針對不同的酵素系統進行最佳化,因此您可以立即開始改善 PCR 的特異性和產率。