蛋白酶 K:介紹與應用
什麼是蛋白酶 K?
蛋白酶 K 是一種絲氨酸蛋白酶,可通過水解肽鍵分解蛋白質。它是一種廣譜蛋白酶,可以消化多種蛋白質,包括那些對其他蛋白酶有抗性的蛋白質。
蛋白酶 K 常用於分子生物學和生物化學應用中,消化結構蛋白和酵素。它可用於去除可降解 DNA 和 RNA 的核酸酶,以及從各種來源分離完整的基因組 DNA。蛋白酶 K 也可用於分析朊病毒蛋白的結構和功能 (Cronier et al. 2008)。
蛋白酶 K 在很寬的 pH 值和溫度範圍內都很穩定,而且可以承受許多去垢劑和變性劑。因此,它可以有效地用於各種研究和診斷應用的樣品製備。
蛋白酶 K 用來做什麼?
蛋白酶 K 常用於分子生物學研究中,通過降解樣品中不需要的蛋白質(如核酸酶、RN 酶和 DN 酶)來分離 DNA 或 RNA。蛋白酶 K 也用於核酸萃取的過程中,以分解細胞膜的蛋白質成分,並允許 DNA 和 RNA 的存取。它能有效消化許多類型的蛋白質,包括那些對其他類型蛋白酶有抗性的蛋白質,例如胰蛋白酶。
除了分子生物學研究之外,蛋白酶 K 還被廣泛應用於其他領域,包括製藥和診斷應用。在製藥工業中,它可用於去除生產過程中不需要的蛋白質。 在診斷方面,它可用於從臨床樣本中分離 DNA 和 RNA,以便進行下游分析。
為什麼蛋白酶 K 用於 DNA 和 RNA 提取?
蛋白酶K用於DNA和RNA提取,因為它是一種蛋白分解酵素,可以分解蛋白質,包括存在於細胞膜和細胞核中的蛋白質。使用蛋白酶 K 提取 DNA 和 RNA 時,通常會將其加入含有去垢劑和鹽的裂解緩衝液中,這些去垢劑和鹽有助於破壞細胞膜,並將核酸釋放到溶液中。蛋白酶 K 然後消化裂解樣本中的蛋白質,包括組織蛋白和其他染色體蛋白,否則這些蛋白質會干擾下游應用,例如 PCR、RT-PCR、Sanger 測序、Next Gen Sequencing (NGS)、螢光原位雜交 (FISH) 以及其他分子生物學研究和診斷應用。在 DNA 和 RNA 提取過程中使用蛋白酶 K 有助於確保樣本的純度和完整性。
為什麼蛋白酶 K 用於 PCR?
Proteinase K 通常不會直接用於聚合酶鏈反應 (PCR),但會用於 PCR 前的 DNA 萃取步驟中,以改善 DNA 樣本的品質。透過在 PCR 之前去除 DNA 樣本中的蛋白質雜質,可以提高反應的效率和準確性,從而得到更可靠的結果。
在 PCR 過程中,DNA 樣本會經過一系列的變性、退火和延伸週期進行擴增。DNA 樣本中的任何雜質(如蛋白質)都會抑制聚合酶的活性或干擾引物與模板的結合,從而干擾此過程。
蛋白酶 K 的作用機制是什麼?
蛋白酶 K 是一種絲氨酸蛋白酶,可以裂解蛋白質中的肽鍵。它的作用機制包含幾個步驟:
- 結合:蛋白酶 K 首先會透過非特異的疏水作用與蛋白質或核酸底物結合。
- 活化:一旦結合,酵素會經過一個活化步驟,其中一個催化絲氨酸殘基會被組氨酸殘基和水分子活化。
- 裂解:蛋白酶 K 的活性位點會裂解含有芳香族、脂肪族或疏水氨基酸殘基的氨基酸殘基羧酸側的肽鍵。該酵素也能裂解甘氨酸殘基醯胺側上的肽鍵。
- 產品釋放:裂解後,反應的產物(即、
蛋白酶 K 的作用機理與其他絲氨酸蛋白酶類似,但它的特點是能夠在苛刻的條件下發揮作用,例如在高溫和清潔劑存在的情況下。
蛋白酶和蛋白酶 K 有何不同?
蛋白酶和蛋白酶 K 都是蛋白質酶,但在某些重要方面有所不同。蛋白酶是一種能裂解蛋白質中肽鍵的酵素。蛋白酶有許多不同的類型,包括絲氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶和金屬蛋白酶等等。這些酵素參與許多生物過程,包括蛋白質降解、血液凝固和消化。另外,蛋白酶 K 是一種特殊類型的絲氨酸蛋白酶,廣泛用於消化蛋白質和暴露從細胞或組織中分離出來的核酸。
蛋白酶 K DNA 提取方法是什麼?
蛋白酶 K DNA 提取法常用於分離高品質的 DNA 供下游應用,如 PCR、測序和克隆。此方法特別適用於含有大量蛋白質的樣本,例如組織或細胞,因為它可以在不損害 DNA 的情況下有效去除蛋白質。蛋白酶 K DNA 提取方法通常包括以下步驟:
- 樣本裂解:將含有去垢劑和其他試劑的裂解緩衝液加入樣本中,使細胞或組織裂解,並釋放基因組 DNA。
- 蛋白消化:在樣本中加入蛋白酶 K,消化與 DNA 結合的蛋白質。該酶通常以 0.2-1 mg/mL 的最終濃度加入樣品中,並在最佳溫度(55-65 °C)下培養 30-60 分鐘。
- 失活:蛋白質消化完成後,將樣品加熱至
95 °C以上數分鐘或加入蛋白酶抑制劑,使蛋白酶 K 失活。 - DNA isolation:The DNA can then be isolated from the sample by various methods, such as precipitation with ethanol or isopropanol, or by using a commercial DNA isolation kit
蛋白酶 K 在科維德測試中的作用是什麼?
蛋白酶 K 不能直接檢測 SARS-CoV-2 病毒,但它用於 COVID-19 診斷流程上游的 RNA 提取步驟。
病毒含有 RNA 形式的遺傳物質。要檢測病毒的存在,檢測方法是先從患者樣本(如鼻拭子)中提取 RNA,然後用 RT-PCR(反轉轉錄聚合酶鏈反應)來擴大和檢測特定的病毒 RNA 序列。蛋白酶 K 可用於 RNA 擷取過程中,以消化並使 RNases 失活,從而消除假陰性結果,提高 COVID-19 診斷測試的準確性,從而保護 RNA。
大量訂購蛋白酶 K
我們可針對您的特定應用,提供大容量和客製化包裝尺寸的蛋白酶 K。請填寫表格,以獲得更多關於我們所提供服務的資訊。
Network error: Failed to fetch
參考資料
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。