Merck
首頁小分子 HPLC適用於 HPLC 和 UHPLC 的 Ascentis® Express RP-Amide 色譜柱
適用於 HPLC 和 UHPLC 的 Ascentis® Express RP-Amide 色譜柱
增強基本化合物的分離能力
Ascentis® Express C8 和 C18 提供經典的反相選擇性,而 RP-Amide 相則提供另一種反相選擇性:
  • 改善基本化合物的峰形
  • 100%水相相容性
  • LC-MS相容性
  • Fused-Core®  technology
The Ascentis? Express RP-Amide HPLC 色譜柱可提高極性化合物的選擇性,特別是那些可作為氫鍵供體的化合物。
Ascentis® Express RP-Amide 規格:
矽膠:B型 (高純度矽膠)
粒子平台:超微孔顆粒 (SPP)
相化學:C16-酰胺
粒徑:2。0 µm / 2.7 µm / 5.0 µm
細孔尺寸:90 Å
碳負載:7.3% / 8.3% / 5.1%
表面面積:120 m²/g / 135 m²/g / 90 m²/g
pH 範圍:2-9
低 pH 值時的最高溫度:60 °C
高 pH 值時的最高溫度:40 °C
封頂:
特色應用
.含 Fused-Core® 粒子的 RP-Amide 相,用於快速分離基本化合物
Ascentis® Express RP-Amide 是基於表面多孔 Fused-Core®  粒子設計。  Fused-Core® 粒子提供了一個由高純度矽石組成的薄多孔殼,圍繞著固態矽石核心。有三種不同尺寸的顆粒可供選擇,以滿足您的特定需求:
2.0 µm 顆粒
Best Fused-Core UHPLC 色譜柱
高通量小分子分析的最佳解決方案
2.7 µm 顆粒
Fast HPLC on ANY System
實用的解決方案,可從任何 HPLC 提供超高效液相層析 (UHPLC) 效能
5.0 µm 顆粒
The Lab Work-Horse Column
真正的隨插即用解決方案,可改善現有的 3 或 5 µm 全多孔顆粒 HPLC 色譜柱
HPLC 保護柱
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。