鹽酸麻黃鹼和鹽酸偽麻黃鹼可用於減輕感冒、過敏性鼻炎、鼻炎和鼻竇炎引起的鼻塞症狀和控制支氣管氣喘。中藥小兒克喘靈口服液中也含有相同的化合物。
本應用主要針對鹽酸麻黃素和鹽酸偽麻黃素的含量進行測定。口服液樣品經蒸餾提取出鹽酸麻黃素和鹽酸偽麻黃素。然後,樣品經由 Millex® PTFE 注射器過濾器過濾,再使用 Purospher® STAR RP-18 endcapped HPLC 色譜柱進行 HPLC-UV 分析。
麻黄碱的检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别为0.04 µg/kg和0.12 µg/kg,伪麻黄碱的检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别为0.02 µg/kg和0.06 µg/kg。该方法可用于小儿开塞露口服液中盐酸麻黄碱和盐酸伪麻黄碱的测定。
圖 1.研究中使用的化合物的化學結構。
材料
Loading
小兒克咳寧口服液中麻黄素 HCl 和偽麻黄素 HCl 的測定
Purospher® STAR RP-18e
圖 2.麻黃鹼 HCl 和偽麻黃鹼 HCl 標準溶液的色譜圖。
圖 3.小兒川芎口服液的色譜圖。
圖 4.溶劑空白色譜圖。
特異性和重複性 - 麻黃素和偽麻黃素
特異性:注入參考溶液,在有其他成分(如雜質)的情況下測定所需分析物的保留時間。 |
---|
校正資料 - 麻黃素
線性(面積 mAU* 分鐘),麻黃鹼 HCl |
---|
LOD 和 LOQ,麻黃鹼 HCl |
---|
圖 5.麻黃鹼 HCl 的校正曲線。
校準資料 - Pseudoephedrin
線性(面積 mAU* 分鐘),鹽酸偽麻黃素 |
---|
4.2 LOD 和 LOQ - 鹽酸偽麻黃素 |
---|
圖 6.鹽酸偽麻黃鹼的校正曲線。
結論
本方法可用於小兒克喘靈口服液中的麻黃鹼盐酸盐和伪麻黄碱盐酸盐。