Merck
首頁过滤法样品制备通用亲水性针头式过滤器Millex® 亲水性 PTFE
通用亲水性针头式过滤器Millex® 亲水性 PTFE
聚四氟乙烯(PTFE)因其高耐化学性和低蛋白质结合而广泛用于膜滤器。然而,未改性聚四氟乙烯的天然疏水性限制了其在有机溶剂和溶液过滤中的应用。为了克服这些限制,我们采用了以下数种表面改性策略来生产可以用于水溶液和有机溶液过滤的亲水性PTFE膜。
作为我们全套过滤产品的一部分,Millex®亲水PTFE针头式过滤器具有许多优点,包括:
  • 可以过滤水溶液和有机溶液
  • 可用水润湿——无需用醇预润湿
  • 广泛的化学相容性
  • 精确的孔径
MILLEX® 亲水性PTFE膜的润湿性
润湿性是指液体与固体表面保持接触的能力。在液体过滤中,膜必须被过滤的流体润湿,以避免阻力的存在,阻力会导致背压,并增加膜出故障的风险。根据膜表面的化学性质和聚合物的表面能,通过润湿角来表征膜的润湿性。
作为全氟化聚合物,聚四氟乙烯具有高度疏水性。为了克服这一固有特性,我们可以采用亲水涂层,使亲水PTFE膜能够自发地被水润湿(图1)。添加亲水涂层使得亲水PTFE膜可用于过滤有机溶液和水溶液,从而无需在实验室中使用多种过滤器类型。在涂覆过程中,亲水性PTFE膜还会被再清洗多次,这进一步减少了膜中残留的可萃取杂质。
亲水性和疏水性PTFE膜的润湿性。
图 1.亲水性和疏水性PTFE膜的润湿性。将一滴水加到亲水性(左)和疏水性(右)的PTFE膜上。亲水膜自发润湿,而疏水表面上的水呈水滴态。
Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器的化学相容性
Millex® 亲水性 PTFE 针头式过滤器采用聚丙烯外壳和PTFE膜,无论您的应用属于哪种类型,我们的产品都能为您提供广泛的化学相容性。下表显示了Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器的常用溶剂和溶液,您可以访问此链接,获取完整的化学相容性列表:
Millex®常用溶剂和溶液
Millex®常用溶剂和溶液
Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器的分析物结合性低
针头式过滤器保留的分析物可能会影响分析应用中结果的准确性。我们使用0.45μm(图2)和0.2μm(图3)Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器过滤了含有四种不同小分子分析物的溶液。将其保留结果与其他供应商的同等过滤器进行了比较。Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器具有较低的分析物保留率,小分子回收率≥90%,与其他同等过滤器的性能相当或更好。
不同供应商的0.45μm亲水性 PTFE 针头式过滤器的小分子保留情况对比。
图 2.不同供应商的0.45μm亲水性 PTFE 针头式过滤器的小分子保留情况对比。
不同供应商的0.2μm亲水性 PTFE 针头式过滤器的小分子保留情况对比。
图 3.不同供应商的0.2μm亲水性 PTFE 针头式过滤器的小分子保留情况对比。
Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器的精确孔径
孔径指滤膜孔的平均直径,与滤膜滤除特定大小颗粒的能力有关。虽然尚未有关于孔径测定的行业标准,但孔径精度在多种应用,以及防止分析物结合中至关重要。
我们通过泡点测试对Millex®针头式过滤器的孔径进行了验证。在泡点测试中,我们利用泡点和孔径之间的反比关系来确定膜的最大孔径。我们还进行了颗粒物保留测试,以确认Millex®亲水性 PTFE 针头式过滤器的孔径精度,并与其他供应商的同等过滤器进行了比较(图4)。
不同供应商的0.45μm亲水性 PTFE 针头式过滤器的颗粒物保留情况对比。
图 4.不同供应商的0.45μm亲水性 PTFE 针头式过滤器的颗粒物保留情况对比。
我们使用0.45μm亲水性 PTFE 针头式过滤器过滤了含有已知浓度的0.24μm/0.5μm颗粒的溶液,测量了最终滤液中的颗粒物浓度,以确定每个过滤器的平均颗粒物保留量。根据0.45μm孔径等级,0.24μm颗粒应能够通过过滤器进入滤液,而0.5μm颗粒应被保留。结果如图4所示,其他供应商的所有针头式过滤器的0.24μm颗粒保留率均≥80%,尽管其孔径等级为0.45μm。这表明实际的膜孔径远小于供应商提供的额定值,可能导致流速变慢、压力增加以及下游HPLC分析出现问题。Millex®针头式过滤器具有精确的孔径控制,确保您每次都能获得更好的过滤效果。
Millex®亲水性PTFE针头式过滤器