下拉試驗是將蛋白質複合物吸附在珠子上,從而分離出複合物。珠子上的固定配體通過抗體標籤(如 GST、組氨酸、麥芽糖結合蛋白等)或抗體與複合體的組成部分特異性結合。Pull-down 分析常用於分離低 µg 量的複合物,主要用於鑑定單獨的亞基。它們也被用來分離材料進行有限的功能研究,但其他方法似乎更適合製造較大(毫克)量的材料。
下拉試驗是描繪蛋白質-蛋白質互作網路的重要工具。They have been successfully used on a global scale to map protein-protein interactions in a number of organisms (e.g., yeast, E. coli, C. elegans).涉及酵母兩雜交(Y2H)系統和類似技術的遺傳方法是多蛋白複合物分離的有用補充。假陽性是在全球範圍內繪製蛋白質-蛋白質互作圖譜時的一個主要問題。因此,除了相關的對照實驗之外,同時獨立進行複合物分離和 Y2H 實驗以驗證資料集是非常有用的。
本節涵蓋三種不同的拉取方法,用來分離少量的複合物,以辨識複合物的成分。其中兩種方法涉及複合物中一個(已知或假定的)成分的抗體標記。第三種方法是共免疫沉淀,使用針對一個(已知或假定)組成部分的抗體。這三種方法都是使用含有適當配體的珠子,從粗略的生物樣本中拉出複合物。表 2.1.
中概述了不同方法的利弊。抗體下拉試驗
抗體下拉試驗是一種成熟的蛋白質複合物的分離和後續鑒定方法。GST pull-down 分析是利用 GST 標記的誘導蛋白,從生物樣本中對一種或幾種未知蛋白進行定性純化。基本原理是 GST 標記的誘餌蛋白會與其夥伴結合,產生的複合物會被固定谷胱甘肽的珠子捕獲。實驗中會加入對照,以識別在沒有誘餌蛋白的情況下與 GST 結合的假陽性結果。對照可以是表達 GST(而非誘餌融合蛋白)的單獨轉換細胞的裂解液,或是加入 GST 的非轉換細胞的裂解液。為實驗設計適當的對照是非常重要的。
一種常見的檢測形式是用離心機將珠子和結合蛋白旋轉下來,因此稱為「pull-down」。其原理如圖 2.4所示。
圖 2.4. GST pull-down 實驗大綱。右側程序顯示對照實驗。在本例中,兩個蛋白質(紫色和紅色)被 SDS-PAGE 鑒定為與誘餌蛋白質互動的夥伴(左側泳道)。另外一種蛋白質(綠色)被拉下,但被對照物質(右側通道)識別為假陽性(GST 結合物)。
GST pull-down assay using GST SpinTrap Purification Module
Materials
GST SpinTrap Purification Module containing 10× PBS: MicroSpin column.cation Module,包含 10× PBS、MicroSpin 膠柱、稀釋緩衝液和還原谷胱甘肽
緩衝液準備
1× PBS:要製備 1× PBS,請將提供的 10× PBS 用無菌水稀釋 10 倍。儲存於 4 °C。最終濃度為 10 mM 磷酸鹽,2.7 mM KCl,140 mM NaCl,pH 7.3。
稀釋緩衝液: 如供應的一樣,50 mM Tris-HCl,pH 8.0
洗脫緩衝液: 10 mM 還原型穀胱甘肽,50 mM Tris-HCl,pH 8.0。製備洗滌緩衝液時,將模組隨附的 50 mL 稀釋緩衝液全部倒入盛有還原型穀胱甘肽(0.154 g)的瓶中。搖晃至完全溶解。以 1 至 20 mL 等分的方式儲存於 -20 °C.
程序
檢測蛋白質複合物成分所需的裂解液量各不相同。一個有用的起點是相應於 106-107 個組織培養細胞的裂解液量。
- 在每支 SpinTrap 膠柱中輕輕旋轉,將 Glutathione Sepharose 4B 沉澱。
- 將每一柱放入乾淨的 1.5 或 2 mL 微離心管中。
- 從每個離心管中丟棄緩衝液,並更換底部封口。
- 向柱中加入最多 600 µL 含有 GST 融合(誘餌)蛋白的裂解液。
- 將 600 µL 含有 GST 融合蛋白(誘導蛋白)的裂解液加到色譜柱上,作為對照,加入相同容量的 GST(無誘導蛋白)裂解液。在 4 °C 下孵育 2 小時。
- 取下(並保存)頂蓋和底蓋。
- 以 735 × g 離心 1 分鐘,收集流過的液體。
- 將每支柱放入乾淨、預先標記的 1.5 或 2 mL 微離心管中。
- 每支柱加 600 µL 1× PBS 洗滌緩衝液,重複離心程序。如果需要,可以用 1× PBS 進行額外的 600 µL 洗滌。優化此步驟以獲得良好結果非常重要。
- 向每根色谱柱加入 100 至 200 µL 洗滌緩衝液。更換頂蓋和底蓋。室溫孵育 5 至 10 分鐘。
- 取下並棄掉頂蓋和底蓋,將每支色谱柱放入清潔的 1.5 或 2 mL 微離心管中。
- 離心所有色譜柱,收集洗出液。
緩衝條件的選擇可能會影響蛋白質與蛋白質之間的相互作用。
有必要優化每次實驗的洗滌條件。
複合物的回收率低,可能是因為複合物形成後,抗體標籤無法與抗體配體結合。在這種情況下,建議改變標籤位點(例如、
根據規模和所需通量,GST pull-down 分析有多種選擇(請參閱本節底部的「材料」)。
串聯抗體純化,TAP
TAP方法,無論有沒有修改,已被用來純化和鑑定來自酵母、锥虫、果實植物、人類和植物的複合物。
TAP 與先前描述的方法不同,它採用兩個連續的層析步驟來分離蛋白質複合物。使用兩個定性步驟的背後原理是為了提高純化程序的特異性,從而減少假陽性的數量。此外,本方法所使用的條件相當溫和,以保持複合物的完整性,並使產量最大化。
TAP的基本原理如圖2.5所示。簡單來說,誘餌蛋白(已知或懷疑的複合物成分)被標記上蛋白A和鈣調蛋白結合肽(CBP),兩個標記之間有煙草侵蝕病毒(TEV)蛋白酶的裂解位點。雙標記的誘餌蛋白以接近天然的水平表達,因為過度表達可能會引起非生理的相互作用。複合物首先經由蛋白 A 標籤吸附到 IgG Sepharose 膠珠上,再經 TEV 的裂解洗脫。然後將複合物吸附到鎮定劑 Sepharose 珠上(透過 CBP 標籤),再用 EGTA 洗脫。複合物成分經由 SDS-PAGE 分離,並以質譜分析。
圖 2.5. 串聯抗體純化 (TAP) 方法概述。TAP 標籤由 CBP(鈣調節素結合肽)與蛋白 A 結構域組成,並以 TEV 裂解位點分隔。此圖由 Elsevier 全球版權部門授權轉載。
在高等生物中,可能需要使用 RNAi 技術 (iTAP) 來抑制目標蛋白的相應內源基因。
共免疫沉澱
共免疫沉澱是一種成熟的技術,它使用抗體從粗糙的生物樣本中分離抗原。這個名稱是歷史性的,起源於分析方法,以抗體和抗原以正確比例混合時所得到的沉澱反應為基礎。這裡所描述的方法是一種 pull-down 分析,而不是沉澱反應。共免疫沉淀使用针对复合物中一个(已知或假定)组分的抗体。抗體與其抗原結合,而抗原是多蛋白複合物的一部分。然後透過在混合物中加入蛋白質 A 或蛋白質 G Sepharose 珠來擷取抗體-蛋白質複合物組合。其原理如圖 2.6所示。
另外,也可以將適當的抗體固定在活化的基質上,例如 NHS 活化的 Sepharose。同樣地,抗體可以交聯到蛋白A或蛋白G介質上,用於共免疫沉淀蛋白複合物的成分。
圖 2.6. 共免疫沉淀實驗大綱。
與蛋白質 A 或蛋白質 G 共免疫沉澱
材料 免疫沉澱入門套件(包含 nProtein A Sepharose 4 Fast Flow 和 Protein G Sepharose 4 Fast Flow)
分析緩衝液
其他緩衝液
PBS:1 mM KH2PO4、10 mM Na2HPO4、137 mM NaCl、2.7 mM KCl、pH 7.4
清洗緩衝液:50 mM Tris,pH 8
樣品緩衝液:1% SDS、100 mM DTT、50 mM Tris、pH 7.5(還原)
培養基製備
n蛋白質 A Sepharose 4 Fast Flow 和蛋白質 G Sepharose 4 Fast Flow 預先在 20% 乙醇中溶解。使用前必須徹底清洗每種培養基,以去除 20% 的乙醇儲存溶液。
每個樣品需要 50 µL nProtein A Sepharose 4 Fast Flow 或 Protein G Sepharose 4 Fast Flow 50% 懸浮液。
- 輕輕搖晃 nProtein A Sepharose 4 Fast Flow 或 Protein G Sepharose 4 Fast Flow 瓶子,使培養基重悬。
- 使用帶寬孔吸頭的移液管移除足夠的漿液,並將漿液轉移到適當的容器/試管中。小心傾倒上清液。
- 加入 10 公升裂解緩衝液(見下文)清洗培養基。
- 以 12 000 × g 離心 20 秒使培養基沉澱。
在步驟 2 中分配的原始培養基漿液中,每毫升加入 0.5 毫升裂解緩衝液。這樣就得到 50% 的漿液。儲存於 4 ºC 並在使用前攪拌均勻。
結合抗原
- 將樣品(500 µL)倒入新的微離心管中。5 to 5 µL)、雜交瘤組織培養上清(5 to 100 µL)、腹水液(0.1 to 1 µL)或純化的單克隆或多克隆抗體(加入相應於1 to 5 µg的容量)。對照組應使用盡可能接近特異性抗體的非免疫抗體(例如,多克隆血清應與來自同一物種的正常血清比較)。
免疫複合物的沉澱
- 加入 50 µL nProtein A Sepharose 4 Fast Flow 或 Protein G Sepharose 4 Fast Flow 懸浮液(50% 泥漿)。
- 在 4 ºC 下輕輕混和 1 小時。
- 以 12 000 × g 離心 20 秒,保存沉澱物 (珠子)。
- 用 1 mL 溶劑緩衝液清洗沉澱物三次,再用清洗緩衝液清洗一次。
解離和分析
- 在 30 µL 樣品緩衝液中懸浮最終膠團。
- 加熱至 95 ºC,孵育 3 分鐘。
- 以 12 000 × g 離心 20 秒,去除珠子。小心地將上清液轉移到乾淨的試管中。
- 在上清液中加入 1 µL 0.1% 溴酚藍。
- 用 SDS-PAGE 分析上清液,然後進行蛋白染色、胰蛋白酶消化和質譜分析。