1.目的
本程序的目的是標準化葡萄糖氧化酶的酶法檢測程序。
2.範圍
本程序適用於所有對葡萄糖氧化酶活性有規範的產品。
3.定義
本程序適用於所有對葡萄糖氧化酶活性有規範的產品。定義
- 純淨水 - 來自去離子系統的水,電阻率> 或 = 18MΩ-cm 於 25 °C
- GO = 葡萄糖氧化酶
- POD = 過氧化酶
- 葡萄糖氧化酶的單位定義 = 一個單位會氧化 1.0 μMol的β-D-葡萄糖氧化成D-葡萄糖酸內酯和H2O2 在pH5.1、35 ℃時每分鐘(相當於每分鐘吸收O2 22.4 μL)。如果反應混合物中氧氣飽和,活性可能會增加達 100%。
4.討論
- β -D-Glucose + O2 + H2O GO ; > D-Glucono -1,5 - Lactone + H2O2
- H2O2 +o-Dianisidine(還原) POD & > o-Dianisidine(氧化)
5.責任
分析服務人員應遵循本規程的書面規定。
6.安全
請參閱安全資料表 (SDS),瞭解危害和適當的處理預防措施。
7.程序
條件
T=35 °C, pH= 5.1, A , 光路=1 cm
方法
連續分光光度法速率測定
試劑
- 50 mM 醋酸鈉緩衝液,pH 5.1 at 35 °C (緩衝液):使用三水醋酸鈉, (產品編號 S8625),在含氧飽和的純水中製備 500 mL (水飽和五分鐘,並在進行檢測前放置過夜)。在 35 °C 下用 1 M HCL 調整至 pH 5.1。)
- 0.21 mM o-dianisidine Solution (o-DDH): Dissolve 20 mg of o-dianisidine dihydrochloride (Product No. D9154)。或 (產品型號 F5803)用琥珀色小瓶或其他避光小瓶將 5.35 mL 用 50 mM Sodium Acetate Buffer, pH 5.1 at 35 °C (Buffer).
- 10% (w/v) β-D-(+) Glucose Substrate Solution: Prepare 60 mL in purified water using β-D-(+) Glucose.
- 0.17mMo二脒和 1.72%(w/v)葡萄糖溶液(Reaction Cocktail):使用前,立即制备 232 mL 将 192 mL 0.21 mM o-dianisidine 溶液 (o-DDH) 與 40 mL 10% (w/v) β-D-(+) 葡萄糖底物溶液。平衡至 35 °C,必要時用 1 M HCL 調整 pH 至 5.1。
- 過氧化酶酵素溶液(POD): 使用前,立即在冷純水中製備含 60 purpurogallin 單位/mL 的 POD Type II 溶液。
- 葡萄糖氧化酶酶液(GO): 對於所有葡萄糖氧化酶產品(粗製品和液體產品除外),在冷緩衝液中製備 20-40 單位/毫升的初始溶液,使用前立即在冷緩衝液中稀釋至 0.4-0.8 單位/毫升(此為零時間)。將初始溶液保持在冰上。在冷緩衝液中製作新的第二稀釋液,60 分鐘後再次運行(此為 60 分鐘時間)。所有粗品和液品請參閱下表。
Crude products and liquids | 第一次稀釋 | 第二次稀釋 |
---|---|---|
G1262 | 0。2 mg/mL | 無需再稀釋 |
G6766 | 0.2 mg/mL | 無需再稀釋 |
G6125 | 2.0 mg/mL | 0.1 mL+6.4 mL 緩衝液 |
G6641 | 1.0 mg/mL | 0.1 mL+5.0 mL 緩衝液 |
G9010 | 0.1 mL+5.0 mL 緩衝液 | 0.1 mL+3.0 mL 緩衝液 |
G2133 | 0.1 mg/mL | 0.1 mL+5.0 mL 緩衝液 |
G7016 | 0.2 mg/mL | 0.1 mL+5.0 mL 緩衝液 |
G7141 | 0.1 mg/mL | 0.1 mL+5.0 mL Buffer |
G7779 (1.0 mg/mL) | 0.1 mL+0.5 mL Buffer | 0.1 mL+5.0 mL 緩衝液 |
G7779 (0.01 mg /mL) | Neat | 1.0 mL+3.0 mL 緩衝液 |
測試方法
將下列試劑移入適當的比色管中:
空白 | ||
---|---|---|
0.17 mM o-dianisidine and 1.72% (w/v) glucose solution (Reaction Cocktail) | 2.9 | 2.9 |
過氧化酶溶液(POD) | 0.1 | 0.1 |
然後再加入:
Glucose Oxidase Enzyme Solution (GO) | 0.1 | ----- |
50 mM 醋酸鈉緩衝液,pH 5.1 at 35 °C (Buffer) | ----- | 0.1 |
立即倒轉混合,並記錄 A500nm/min 的增加,持續六分鐘。使用最少 1.0 分鐘的時間和最少四個 A500nm 點,獲得測試和空白的最大線性速率。
Units/mL enzyme = | (ΔA500nm/minTest - ΔA500nm/ min Blank) * (3.1) * (df) |
(7.5) * (0.1) |
3.1=化驗容量(毫升)
df=稀釋係數
7.5=氧化o-二異脒在 500 nM 時的毫摩尔消光係數
0.1=使用酵素的容量(毫升)
單位/毫克固體= | 單位/毫升酵素 | |
毫克固體/毫升酵素 |
單位/mg蛋白質 = | 單位/毫升酵素 | |
mg 蛋白質/毫升酵素 |
Final Assay Concentration
在 3.10 mL 的反應混合物中,最終濃度為 48 mM 醋酸鈉、0.16 mM o-二異烷基、1.61% (w/v) 葡萄糖和 6 個單位的過氧化物酶 (葡萄糖氧化酶的濃度會因使用的產品不同而有所差異。)
相關產品
抱歉,發生意外錯誤。
Network error: Failed to fetch
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。