PCR Technologies Protocols Table of Contents
定量 PCR Protocols
雖然定量 PCR 使用與傳統 PCR 相同的基本概念,但反應的不同之處在於擴增子通常較小,並且使用額外的染料或標籤探針或引物間接偵測。
dPCR是一種相對較新的技術,每個平台和應用都有特定的要求(數位 PCR)。每個系統都有特定的協議,並由儀器製造商提供優良的支援。
Bio-Rad QX100 系統
Bio-Rad 數位液滴系統以油乳化技術為基礎,使用標準 96 孔板格式。每個樣品可分割成 20,000 個反應,每板共可產生 190 萬個反應。反應使用雙標示探針(Dual-Labeled Probes)設定,探針包含 5「 螢光標記和 3」 淬滅劑,是 qPCR 反應的標準。液滴閱讀器能夠讀取 FAM 和 HEX 通道中的端點螢光信號,允許每個樣品使用 2 個目標進行多重反應。
要求
- QX100 液滴產生器 (186-3002; Bio-Rad)
- QX100 液滴閱讀器 (186-3003; Bio-Rad)
- Semi skirted 96-well PCR plate (Eppendorf Cat# 951020362)
- Bio-Rad 2× ddPCR supermix (186-3010; Bio-Rad)
- 液滴生成油(186-3005;Bio-Rad)
- 試管架(186-3051;Bio-Rad)
- 8室試管(186-3008;Bio-Rad)
Rubber gaskets (placed over cartridge to create vacuum seal; 186-3009; Bio-Rad) - Pierceable foil heat seal (181-4040; Bio-Rad)
- Primers and probes(100 μM stocks):可從 sigma-aldrich.com/oligos購買
樣本要求
- 模板質量: 模板應為高品質的純化gDNA,不含抑制劑。建議使用適當的限制性內切酶消化模板 gDNA(1 μg DNA/40 μL 反應),消化後在 65 °C 下加熱滅活 20 分鐘。
- 模板量: 每次實驗中包含的模板量取決於目標基因的相對豐度和液滴分離量。Bio-Rad ddPCR 系統將反應分為 20,000 個液滴,因此當目的基因為單一拷貝時,建議在 20 μL 反應中使用 100 ng gDNA。
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/bulletin_6277.pdf
標準方案
按以下所述製備 20× 引物/探針混合物。標準 ddPCR 主混合物是 25 μL 的混合物,包括上述引物/探針混合物、模板 DNA 和 2× ddPCR 超級混合物。
使用 20 μL 製備好的 qPCR 樣品,然後在相鄰的孔中加入 70 μL 液滴生成油,將樣品裝入 8 腔盒中。橡膠墊片橫跨腔室頂部,以確保真空密封。每個 8 艙盒裝入 QX100 液滴產生器,每個樣品產生 20,000 個液滴。使用 50 μL 多道移液管,將產生的 40 μL 液滴轉移到 96 孔板上,並用可穿刺鋁箔熱封。將板放入熱循環器中,使用標準的 2 步 qPCR 熱循環條件,以 50%(3 °C/秒)的斜率進行熱循環。在運行熱循環條件之前,建議使用溫度梯度測試新的引物/探針組,以優化退火/延伸溫度。
熱循環後將平板載入 QX100 液滴閱讀器,使用 Quantasoft™ 軟體分析端點反應。
http://www.bio-rad.com/webroot/web/pdf/lsr/literature/bulletin_6277.pdf