免疫學多重分析:更快建立更多免疫生物標誌。
免疫學多重檢驗可以快速、靈敏地同時調查數十種分析物質的調變和表達。
閱讀更多
- 免疫學多重檢驗
- 多重免疫生物標誌的應用
- 細胞因子、化學因子和生長因子
- 補體系統
- MMPs 和 TIMPs<
- 免疫反應和敗血症生物標記分析
- 免疫反應和敗血症生物標記分析
- 人類與小鼠免疫球蛋白分型
- 纖維化
在本影片中,您將學習 MILLIPLEX® cytokine multiplex kits 如何在馬薩諸塞州劍橋的 Forsyth Institute Multiplex Core 使用。
Popular Analytes* | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cytokines/ Chemokines | Autoantibodies | 補充 因子 | TIMPs and MMPs | Sepsis | Virology |
IL-6 TNFα IL-1β IFNɣ IL-8 IL-10 IL-4 MCP-1 | Anti-SSA/Ro52 Anti-SSA/Ro60 Anti-SSB/La Anti-C1q Anti-RNP/Smith Anti-PCNA Anti-IFNβ Anti-IFNɣ | C3 C1q C3b C2 C5a C5 C4b | TIMP-1 TIMP-2 TIMP-3 TIMP-4 MMP-9 MMP-7 MMP-2 MMP-1 | MIF sFasL sFas/TNFRSF6 PAI-1(總計) sICAM sVCAM NGAL ELA2 | SARS-CoV-2 N SARS-CoV-2 RBD SARS-CoV-2 S1 SARS-CoV-2 S2 |
*僅選擇列出的分析物 |
基於 Luminex® xMAP® 技術,我們的 MILLIPLEX® 多重免疫檢測可對疾病和潛在過程進行精確的多參數分析。
多重免疫生物標記的應用
多重免疫生物標記有許多應用。這包括
下面描述了如何在免疫學研究中使用多重免疫分析的例子。
細胞因子、化學因子和生長因子
細胞因子作用於免疫反應的辨識、活化或效應階段,可調節 T 細胞、B 細胞和骨髓細胞的發育和功能活動。使用免疫學多重分析來量化細胞激素、化學因子和生長因子,有助於瞭解與免疫系統相關的各種病理狀態,從而推進研究。多重分析可讓研究人員同時研究分析物質,節省時間、樣本和資源。這對於免疫學研究尤其重要,因為在免疫學研究中,許多免疫生物標誌物會在不同的通路中發揮作用。
進一步了解我們最新的 MILLIPLEX® Human ;and Non-Human Primate Cytokine/Chemokine/Growth Factor multiplex panels。
干擾素是廣泛表達的細胞因子,具有強效的抗病毒和抗增殖作用。這些細胞因子是對抗病毒感染的第一道防線,並在惡性細胞的免疫監視中扮演重要角色。圖1顯示了MILLIPLEX®人類干擾素多重檢測板可協助分析的部分干擾素的平行性。
圖 1.使用 MILLIPLEX® 人類干擾素分析板進行稀釋的平行性/線性分析。IFNα2、IFNλ2 和 IFNλ3 分析使用未加標的樣品進行,IFNγ 分析使用加標的樣品進行。樣本依規程指示稀釋 1:2,再依圖中指示進一步稀釋。
Network error: Failed to fetch
圖 2.在 MILLIPLEX® 人體補體分析板中發現的補體級聯,其補體成分以高亮顯示。藍色的補體成分見於 Product No.HCMP2MAG-19K,而綠色的元件則在產品編號 HC5B9-140K 中找到。
圖 3.比較健康血漿樣本與 COVID-19 復原血漿樣本,補體水平有顯著差異。*p<0.05, **p<0.005。
Network error: Failed to fetch
MMPs和TIMPs
基質金屬蛋白酶(MMPs)是一種負責細胞外基質(ECM)分解的鋅蛋白酶家族,在胚胎發育和組織形態形成、組織和骨骼重塑、傷口癒合和血管生成等正常生理過程中扮演關鍵角色。這些過程有賴於 MMPs 在細胞表面受體的裂解、凋亡配體的釋放、細胞增殖和分化以及趨化因子活性調節等方面所扮演的角色。MMPs 的結構相似,都是以非活性原酶的形式合成和分泌,需要蛋白水解裂解才能活化。這個過程可由絲氨酸蛋白酶或其他 MMP 介導。MMP 表達的增加是對各種刺激的反應,包括黏著分子、生長因子、細胞活素和荷爾蒙。MMP 活性的調節主要由金屬蛋白酶組織抑制劑 (TIMPs) 控制。因此,破壞 MMP/TIMP 的平衡可導致關節炎、心血管疾病、腫瘤生長和轉移。
Network error: Failed to fetch
Network error: Failed to fetch
Isotyping Human and Mouse Immunoglobulins
免疫球蛋白 (Igs) 由漿細胞和淋巴細胞製造,在免疫反應中扮演重要角色,可附著於抗原並在毀滅抗原的過程中發揮作用。Igs 可依類型分類,由於結構上的差異,Igs 在功能和抗原反應上有所不同。五種主要的同類型為 IgM、IgG、IgA、IgE 和 IgD - 所有這些都存在於健康的人體中。某些自身免疫性疾病、腸胃疾病和惡性腫瘤的特徵是特定異型缺乏或一種或多種異型的濃度不同。
研究人員可以使用 MILLIPLEX® Isotyping Kits 同型檢測試劑盒同時定量檢測 Ig 類別和亞類。xMAP®多重技術是測量這些同類型水平的理想選擇,不僅減少了檢測次數和所需樣品的數量,還大大降低了進行多次檢測可能產生的誤差。
Network error: Failed to fetch
纖維化
纖維化及相關疾病造成全球日益沉重的發病和死亡負擔。MILLIPLEX®纖維化面板1使研究人員能夠推進對纖維化疾病(包括但不限於特發性肺纖維化、肝纖維化和肺纖維化)相關複雜過程的理解。圖4 顯示了來自此面板的一些分析物質數據範例。
圖 4.在 Cat.No.HFIB1-100K 來自健康人 (n=20)、系統性紅斑狼瘡 (SLE;n=7)、硬皮病 (n=10)、Sjögren's 綜合症 (n=4)、類風濕關節炎 (n=4)、囊性纖維化 (n=5)、肺纖維化 (n=5) 及非酒精性脂肪性肝炎 (NASH;n=6)。
Network error: Failed to fetch
僅供研究使用。不可用於診斷程序。
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。