Merck
溶解度增強:提高固體製劑的生物利用率
溶解錠代表溶出率增加及活性成份溶解度增強。
在製藥產品開發過程中,由於越來越多的活性藥物成分 (API) 顯示出低水溶性,因此溶解度增強方法的重要性與日俱增。由於沒有放諸四海皆準的解決方案,因此必須根據 API 的特性、所需的最終劑型以及所要求的配方效能,選擇適當的微調方法。我們提供一系列創新的輔料,可透過配方方法以及早期開發階段的原料藥加工,增強原料藥的溶解度,從而提升最終藥物產品的療效。
我們的解決方案包括
Emprove® Program提供全面的文件支援,加快您的上市速度。只要適用,我們的產品都符合主要藥典的規定。
探索您如何提高生產力和績效。
探索如何提高生產力和效能
紫色背景上的黃色網格,代表聚合基質。
優異的溶解度增強與穩定性
我們的 Parteck® MXP 系列聚乙烯醇聚合物是專為熱熔擠壓而設計與最佳化,可增加各種 API 的溶解度:
片劑溶解,代表溶解速率增強。
親水性潤滑劑提供可靠的效能
我們的溶出率增強型輔料同時也是強韌的水溶性親水性潤滑劑 - 設計時充分考量現代固體製造的需求。
示意圖顯示活性成分如何被載入介孔二氧化矽的表面和孔隙中。
用於增強溶解度和微粒工程的多功能性
我們創新的 Parteck® SLC 介孔矽石可用作增強溶解度的輔料,將化合物的可溶性較高的無定型形式穩定在奈米級的孔隙中。
黃色背景前的粉末和液體噴霧。
Meglumine 兩種等級,多種應用
有機碱基 meglumine 可作為反負離子,與 API 形成鹽,或作為功能性輔料,以增強 API 的溶解度、提高 API 的穩定性和調整 pH 值。請選擇您的等級:
相關產品資源
第 1 頁,共 3 頁