重要文件
1547200
USP
聚氧乙烯35蓖麻油
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
同義詞:
蓖麻油,乙氧基化, PEG 35蓖麻油
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
polyoxyl
製造商/商標名
USP
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
ClCC(OC(=O)N)CCl
InChI
1S/C4H7Cl2NO2/c5-1-3(2-6)9-4(7)8/h3H,1-2H2,(H2,7,8)
InChI 密鑰
JMNCUXPHXKHBPY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本产品由现行药典发布和说明。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。
有关更多信息和支持,请参见现行药典网站。
應用
聚氧乙烯35蓖麻油USP参考标准品设计用于USP规定的指定质量测试和检测。
分析報告
这些产品仅供测试和化验使用。它们不适用于人类或动物,也不能用于诊断、治疗或治愈任何类型的疾病。
其他說明
可能适用相应的销售限制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
494.6 °F - Not applicable
閃點(°C)
257 °C - Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)