一般說明
胆汁盐USP参考标准品按现行药典规定交付。所有本产品相关的支持信息,包括SDS和任何产品信息宣传册,均是在药典的授权下制定和发布的。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Bile salts USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Pancreatin
- Pancreatin Tablets
- Pancrelipase
- Pancrelipase Capsules
- Pancrelipase Delayed-Release Capsules
- Pancrelipase Tablets
分析報告
这些产品仅供测试和分析使用。它们不适用于人类或动物的给药,不可用于诊断、治疗或治愈任何疾病。
其他說明
该产品是美国药典生物制品计划的一部分。
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
客戶也查看了
Pancrelipase
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 3382-3382 (2013)
相關內容
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.