重要文件
568230-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Discovery® BIO 大孔 C18 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L1
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
9.2% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
25 cm × 10 mm
表面積
100 m2/g
表面覆盖率
3.6 μmol/m2
基質
silica particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
5 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
RP-HPLC 上获得的多肽谱图可提供许多关于蛋白质结构、稳定性和纯度等有价值的信息。为达到预期效果,RP-HPLC 色谱柱必须能够分离样品中高百分比的多肽。多肽含量越高,获得的信息越有用。Discovery BIO 大孔 C18 柱可从酶解物中获得分离度很高的 RP-HPLC 多肽谱图。对 Discovery BIO 大孔系列产品所采用的硅胶和键合相化学性质的改进,增加了色谱柱的柱效并减少了拖尾,因而提高分离度。另一个优点是流动相中不需要 TFA 即可分析多肽,从而增强了 LC-MS 信号。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
DiscoveryBIO Wide Pore C18 產品由 Sigma-Aldrich 提供。