product name
Discovery® BIO 大孔 C18 高效液相色谱柱, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
9.2% Carbon loading
參數
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 2.1 mm
表面積
100 m2/g
表面覆盖率
3.6 μmol/m2
基質
silica particle platform
fully porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) phase
粒徑
3 μm
孔徑
300 Å
工作pH值
2-8
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
RP-HPLC 上获得的多肽谱图可提供许多关于蛋白质结构、稳定性和纯度等有价值的信息。为达到预期效果,RP-HPLC 色谱柱必须能够分离样品中高百分比的多肽。多肽含量越高,获得的信息越有用。Discovery BIO 大孔 C18 柱可从酶解物中获得分离度很高的 RP-HPLC 多肽谱图。对 Discovery BIO 大孔系列产品所采用的硅胶和键合相化学性质的改进,增加了色谱柱的柱效并减少了拖尾,因而提高分离度。另一个优点是流动相中不需要 TFA 即可分析多肽,从而增强了 LC-MS 信号。
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
應用
產品號碼
描述
訂價
抗體
產品號碼
描述
訂價
相關內容
HPLC 透過泵送樣品通過吸附劑包裝的色譜柱,來分離和鑑定蛋白質和肽等大型生物分子。
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.
DiscoveryBIO Wide Pore C18 產品由 Sigma-Aldrich 提供。
Chromatograms
application for HPLCLC/MS Analysis of Peptides on Discovery® BIO Wide Pore C18, Effect of TFA Concentration on MS Signal
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務