推薦產品
產品名稱
Ascentis® RP-Amide HPLC 色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
產品線
Ascentis®
特點
endcapped
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
標籤範圍
19.5% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
長度 × 內徑
10 cm × 4.6 mm
表面積
450 m2/g
表面覆盖率
2.7 μmol/m2
雜質
<5 ppm metals
基質
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ascentis 系列色谱柱是 Supelco 科学家推出的第四代 HPLC 色谱柱技术。Ascentis 系列色谱柱是以高纯硅胶为基质,孔径 100Å,硅胶粒径为 3、5 和 10 微米。该色谱柱用于小分子的应用,柱内径可从微径柱(1.0mm 内径)扩展到制备尺寸(50mm 内径)。该系列包括 C18、C8、苯基、Si 和内嵌极性基团相(反相酰胺)。
Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是新一代超低流失、嵌入极性基团 (EPG) 的键合相,该键合相可提供与常规C18不同的选择性,并提高极性化合物 HPLC 和 LC-MS 分析的分离度。Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是嵌入极性基团 HPLC 键合相的首选。
Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是新一代超低流失、嵌入极性基团 (EPG) 的键合相,该键合相可提供与常规C18不同的选择性,并提高极性化合物 HPLC 和 LC-MS 分析的分离度。Ascentis RP-Amide 反相酰胺柱是嵌入极性基团 HPLC 键合相的首选。
特點和優勢
- 对极性化合物具有良好的保留性能和峰形
- 100% 水兼容
- 超低流失,与 LC-MS 兼容
- 独特的选择性
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Jakub Fibigr et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 151, 291-300 (2018-02-08)
The presented work describes the development and validation of a rapid UHPLC-UV method using a fused core particle column with an RP-Amide stationary phase for the separation and quantitative analysis of caffeoylquinic and di-caffeoylquinic acids in green coffee extracts. Three
Rihana Parveen Shaik et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 3(6), 489-499 (2013-12-01)
Liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method was used for simultaneous quantification of tolterodine and its metabolite 5-hydroxy methyl tolterodine in rat plasma. Tolterodine-d6 and 5-hydroxy methyl tolterodine-d14 were used as internal standards (IS). Chromatographic separation was performed on Ascentis Express