重要文件
SRP6003
Sigma-Aldrich
降钙素原 人
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
同義詞:
CALC1, CALCA, CGRP, 降钙素
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
human
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
效力
80 ng/mL
分子量
12.796 kDa
包裝
pkg of 10 μg
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
Endotoxin, tested
NCBI登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... N/A(796)
一般說明
基因 CALC1(降钙素 1)定位于人类第 11 号染色体。CALC1 编码前降钙素。前降钙素在氨基端被内肽酶裂解产生降钙素原。[1]降钙素原作为肽类激素发挥作用,主要由甲状腺的 C 细胞和肺的某些内分泌细胞产生。[2][3] 在正常表达条件下,降钙素原立即裂解为 3 个特异性片段,N 端残基,降钙素和抗钙素。[4] 大肠埃希菌中产生的重组人降钙素原 是一种单一的、非糖基化的多肽链,含有 116 个氨基酸,分子量为 12,796 道尔顿。
應用
人降钙素原已经用于 体外 血管渗透性试验。[5]
生化/生理作用
降钙素原是降钙素的前激素。[2]未加工的降钙素原水平在细菌感染、创伤或休克后显著升高。[6]降钙素原也与急性胰腺炎患者的全身并发症相关。[7]
外觀
从 10 mM 磷酸钠缓冲液 (pH 7.5) 冻干。
重構
打开前离心小瓶。在无菌 H?O 中复溶,浓度为 0.1 mg/mL。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Procalcitonin as a diagnostic test for sepsis in critically ill adults and after surgery or trauma: a systematic review and meta-analysis.
Uzzan B
Critical Care Medicine, 34, 1996-1996 (2006)
The potential role of procalcitonin and interleukin 8 in the prediction of infected necrosis in acute pancreatitis.
Rau B
Gut, 41, 832-832 (1997)
Nana-Maria Wagner et al.
Anesthesia and analgesia, 124(3), 836-845 (2016-09-23)
Procalcitonin is used as a diagnostic tool for the identification and risk stratification of septic patients. Procalcitonin plasma concentrations tightly correlate with the severity of the ongoing inflammatory reaction and can rise up to 10,000-fold. Impairment of endothelial cell function
High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection.
Lancet, 341, 515-518 (1993)
Procalcitonin as an acute phase marker.
Annals of Clinical Biochemistry, 38, 483-493 (2001)