重要文件
S1782
Sigma-Aldrich
3′-唾液酸-Lewis-X 四糖
同義詞:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→4)(α-L-Fuc-[1→3])-D-GlcNAc, 3′-SLeX
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H52N2O23
CAS號碼:
分子量::
820.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1OC(OC(C(NC(C)=O)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(O)CO)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)53-24(12(5-34)32-10(2)38)25(15(42)7-36)54-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI 密鑰
LAQPKDLYOBZWBT-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
与内皮粘附分子 E-选择素结合的抗原。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Feizi, T.
Current Opinion in Structural Biology, 3, 701-701 (1993)
Sarah E Johnstone et al.
Cell, 182(6), 1474-1489 (2020-08-26)
Widespread changes to DNA methylation and chromatin are well documented in cancer, but the fate of higher-order chromosomal structure remains obscure. Here we integrated topological maps for colon tumors and normal colons with epigenetic, transcriptional, and imaging data to characterize
文章
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.
O- 連結糖蛋白通常是分子質量 >200 kDa 的大型蛋白質。糖基化通常發生在高密度簇中,可能佔整體質量的 50-80%。