文件
S2279
Sigma-Aldrich
3′-唾液酸-Lewis-a 四糖
同義詞:
α-NeuNAc-(2→3)-β-D-Gal-(1→3)-(α-L-Fuc-[1→4])-D-GlcNAc, 3′-SLea
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H52N2O23
CAS號碼:
分子量::
820.74
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1OC(OC(C(O)CO)C(OC2OC(CO)C(O)C(OC3(CC(O)C(NC(C)=O)C(O3)C(O)C(O)CO)C(O)=O)C2O)C(NC(C)=O)C=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C31H52N2O23/c1-9-18(43)21(46)22(47)28(51-9)54-25(15(42)7-36)24(12(5-34)32-10(2)38)53-29-23(48)27(20(45)16(8-37)52-29)56-31(30(49)50)4-13(40)17(33-11(3)39)26(55-31)19(44)14(41)6-35/h5,9,12-29,35-37,40-48H,4,6-8H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,39)(H,49,50)
InChI 密鑰
INZOTETZQBPBCE-UHFFFAOYSA-N
應用
3′-唾液酸化的Lewis-a四糖已用于抑制5B1抗体与唾液酸化的Lewisa-多价生物素化的sLea-PAA的结合。
生化/生理作用
支持E-、L-和P-选择素依赖性粘附的抗原。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Human monoclonal antibodies to sialyl-Lewisa (CA19. 9) with potent CDC, ADCC, and antitumor activity
Sawada R, et al.
Clinical Cancer Research, 17(5), 1024-1032 (2011)
Feizi, T.
Current Opinion in Structural Biology, 3, 701-701 (1993)
文章
O-Linked glycoproteins are usually large proteins with a molecular mass of >200 kDa. Glycosylation generally occurs in high-density clusters and may represent as much as 50-80% of the overall mass.
O- 連結糖蛋白通常是分子質量 >200 kDa 的大型蛋白質。糖基化通常發生在高密度簇中,可能佔整體質量的 50-80%。