Merck
全部照片(4)
重要文件
S0677
Sigma-Aldrich
链亲和素 来源于阿维丁链霉菌
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
暫時無法取得訂價和供貨情況
重組細胞
expressed in E. coli
形狀
lyophilized powder
容量
4 mol/mol binding capacity (Biotin)
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
链霉抗生物素蛋白是从链霉菌中提取的生物素结合蛋白。它耐极端温度、pH 值、洗涤剂和蛋白水解酶。链霉抗生物素蛋白的分子量为 60kDa,以同源四聚体的形式存在。[1][2][3]
應用
来自链霉菌的链霉抗生物素蛋白已被用于 -
  • 在测定抗生物素蛋白-生物素系统中的非结合力期间,阻断 AFM(原子力显微镜)尖端[4]
  • 在无细胞合成期间,偶联抗 HA(血凝素)抗体和在生物芯片上组装蛋白质[5]
  • 包被明胶流动模型,以最终确定血管内超声(IVUS)传感器用于(生物素化)微泡药物输送的可行性[6]
  • 固定蛋白质和寡核苷酸[3][7][8]
生化/生理作用
链霉抗生物素蛋白是一种抗生素,通过与周围环境结合并消耗必需的维生素生物素起作用。[9]由于其独特的性质,链霉抗生物素蛋白已经应用于各种生物学研究中,包括免疫疗法、免疫测定、杂交测定、淋巴细胞活化、抗原定位和亲和层析。[10]
單位定義
一单位将结合 1.0 μg 生物素。
外觀
从5mM磷酸钾缓冲液中冻干
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cell-free protein synthesis and assembly on a biochip.
Heyman Y et al
Nature Nanotechnology, 7(6), 374-378 (2012)
Polymer Nanoparticles
Progress in Molecular Biology and Translational Science, 104 (2011)
Nicola Ilk et al.
Applied and environmental microbiology, 68(7), 3251-3260 (2002-06-29)
The nucleotide sequence encoding the crystalline bacterial cell surface (S-layer) protein SbpA of Bacillus sphaericus CCM 2177 was determined by a PCR-based technique using four overlapping fragments. The entire sbpA sequence indicated one open reading frame of 3,804 bp encoding
The properties of streptavidin, a biotin-binding protein produced by Streptomycetes
Louis C
Archives of Biochemistry and Biophysics, 106 (1964)
Simplified Paper Format for Detecting HIV Drug Resistance in Clinical Specimens by Oligonucleotide Ligation
Nuttada Panpradist
PLoS ONE (2016)
相關內容
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
取得高品質抗體工作流程試劑,包括輔助劑、阻斷試劑、結合試劑等。
Questions
  1. what is the molecular weight ?
    1 answer
    1. The molecular weight ranges between 55-60 kDa.