重要文件
189730
Sigma-Aldrich
链亲和素
同義詞:
链亲和素, 抗生物素蛋白, 抗生物素蛋白链霉菌
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
lyophilized solid
品質等級
比活性
≥10 units/mg protein
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
高亲和力生物素结合蛋白(Kd 约为10-15),其在宽的pH和温度范围内可保持稳定。每个链霉亲和素分子可结合4个生物素分子。链霉亲和素缺乏存在于亲和素上的碳水化合物侧链,并具有接近中性的等电点(pI为5.5-6.5,亲和素为10)。因此,链霉亲和素通常显示出比亲和素更低的非特异性结合水平。1%溶液在280 nm处的消光系数为32。
高亲和力的生物素结合蛋白。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个单位定义为在pH 7.0条件下,结合1.0 µg D-生物素所需的链霉亲和素的量。
重構
以终浓度的两倍在H₂O或1 mM NaHCO₃(pH 9.0)中重溶,然后用等体积的2X缓冲液进行稀释。
重溶后,等分并冷冻长期保存(-20°C),或冷藏(4°C)短期保存。水溶液在4°C下可稳定保存6个月,在-20°C下可保存长达2年。
其他說明
Eberle, J. and Seibl, R. 1992.J. Virol.Methods 40, 347.
Gudibande, S.R., et al. 1992.Mol.Cell.Probes.6, 495.
Nesbitt, S.A. and Horton, M.A. 1992.Anal.Biochem.206, 267.
Roth, J., et al. 1992.Histochemistry 98, 229.
Sano, T., et al. 1992.Science 258, 120.
Scouten, W.H. and Konecny, P. 1992.Anal.Biochem.205, 313.
Srivastava, P., et al. 1992.Cytometry 13, 711.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3