重要文件
RAB0970
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸JAK1 /酪氨酸蛋白激酶JAK1 ELISA试剂盒
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116158
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... JAK1(3716)
一般說明
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-JAK1.
應用
请参考Protocol了解详情。
套裝中的組件也可單獨購買
產品號碼
描述
SDS
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-StreptavidinSDS
象形圖
Corrosion
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Met. Corr. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)