生物源
bovine pancreas
品質等級
種類
Type XII-A
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
比活性
75-125 Kunitz units/mg protein
分子量
~13,700
技術
cell based assay: suitable
雜質
salt, essentially free
適合性
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
應用
diagnostic assay manufacturing
異物活動
protease, essentially free
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- RNase A用于去除DNA质粒和基因组DNA制品和蛋白质样品中的RNA。
- RNase A还用于RNA序列分析和保护测定。
- RNase A已用作计算辅助药物设计的工具。
- RNase A为RNA序列分析提供支持。
- RNase A水解蛋白质样品中的RNA。
- RNase A为DNA纯化提供支持。
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
條款
本实验方案可用于测定核糖核酸酶A(RNase A)的活性。
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
相關內容
Separation of Ribonuclease A from bovine pancreas, Type I-A, powder, ≥60% RNase A basis (SDS-PAGE), ≥50 Kunitz units/mg protein; α-Chymotrypsinogen A from bovine pancreas, essentially salt-free, lyophilized powder; Cytochrome c from bovine heart, ≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis; Lysozyme from chicken egg white, lyophilized powder, protein ≥90 %, ≥40,000 units/mg protein
Chromatograms
application for HPLC我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.
聯絡技術服務