生物源
bovine pancreas
形狀
liquid
比活性
1500 units/mL
3000 units/mL
濃度
20 mg/mL in Tris buffer
技術
DNA purification: suitable
儲存溫度
room temp
基因資訊
bovine ... RNASE1(282340) , RNASE1(280930)
一般說明
核糖核酸酶 A (RNase A) 是一种由三个 α 螺旋和七条 β 链组成的两个亚基的蛋白质” 是重要的典型结构域交换蛋白质。它以其多样的寡聚态而闻名。RNase A 家族的名称源自牛胰腺 RNase A,是脊椎动物特有的。在人类中,该家族包含八个功能成员,显示了其生物学相关性。
用于 GenErude™ 试剂盒中的样品制备。
用于 GenErude™ 试剂盒中的样品制备。
應用
RNase A溶液可用于:
- Hep-2细胞的细胞凋亡检测
- 甲基化DNA的比色定量
- DNA 和RNA的提取
- DNA梯状分析
- 细胞周期分析
- 作为磷酸盐缓冲液(PBS)的成分,用于培养流式细胞仪的细胞。
生化/生理作用
核糖核酸酶 A 或牛胰核糖核酸酶 A (RNase A) 是一种内切核糖核酸酶,具有在嘧啶残基 3′ 侧切割单链 RNA 的特定能力。这种含有 124 个氨基酸的核酸内切酶在基因复制、细胞代谢和癌症治疗中发挥着关键作用。它的过度表达与多种癌症密切相关。因此,RNase A有可能成为一种很有前景的诊断恶性肿瘤的新生物标志物,也可作为新药研发的特异性靶点。RNase A 通常用于分离质粒 DNA。
準備報告
有关使用要求,请参阅试剂盒操作步骤。
法律資訊
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
樣品製備
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Nimesulide inhibits proliferation and induces apoptosis of pancreatic cancer cells by enhancing expression of PTEN
Experimental and Therapeutic Medicine, 16(1), 370-376 (2018)
Homogeneous electrochemiluminescence biosensor for the detection of RNase A activity and its inhibitor
Analytical Chemistry, 91, 14751-14756 (2019)
Determination of the presence of 5-methylcytosine in Paramecium tetraurelia
PloS one, 13(10), e0206667-e0206667 (2018)
Molecular medicine reports, 19(2), 1049-1055 (2018-11-30)
MicroRNAs (miRNAs) are acknowledged as essential regulators in human cancer types, including glioblastoma (GBM). However, the functions of microRNA‑3666 (miR‑3666) in GBM remain unclear. In the present study, it was identified that the expression of miR‑3666 was significantly downregulated in
Bovine Pancreatic Ribonuclease A: Oxidative and Conformational Folding Studies
Methods in Enzymology, 341, 189-221 (2001)