Merck
全部照片(4)
文件
DN25
Sigma-Aldrich
脱氧核糖核酸酶 I 来源于牛胰腺
lyophilized powder, Protein ≥85 %, ≥400 Kunitz units/mg protein
同義詞:
脱氧核糖核酸酶, DNase I, 脱氧核糖核酸 5′-寡核苷酸-水解酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
酶委員會編號:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
生物源
bovine pancreas
形狀
lyophilized powder
比活性
≥400 Kunitz units/mg protein
分子量
~31 kDa
成份
Protein, ≥85%
技術
DNA extraction: suitable
溶解度
0.15 M NaCl: soluble 5.0 mg/mL, hazy
適合性
suitable for molecular biology
應用
diagnostic assay manufacturing
diagnostic assay manufacturing
異物活動
RNase ≤0.02%
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
DNase I(脱氧核糖核酸酶I)是一种从牛胰腺分离的核酸内切酶。
  • 我们的DNase I可将双链和单链DNA酶解成寡核苷酸和单核苷酸。
  • 牛胰腺DNase存在四种异构酶A, B, C和D,均具有不同的等电点:5.22, 4.96, 5.06及4.78.3。主要形式为A,其次为B和C,D所占的比例最小。
  • DNase I结构类似于核酸外切酶III。其中包括两个中央β折叠。每个β折叠由六个β-链组成。这种复杂的β折叠被大量环形和螺旋形区域包围。该酶结构类似于核酸外切酶III。[1]
應用
  • 从原代细胞分离液中去除DNA,在降低粘度的同时提高产量:
  • 将标记碱基掺入DNA:DNA缺口
  • 放射性标记
  • 生物工艺应用:DNA去除
  • 在RT-PCR前从RNA制剂中去除基因组DNA
  • 体外转录
  • 缺口平移
  • DNase足迹
  • 肌动蛋白调控胞内肌动蛋白聚合和细胞凋亡
  • 蛋白质与核酸紫外线交联
  • DNase参与调控胞内肌动蛋白聚合,同时参与细胞凋亡过程 [1]
用于从蛋白质样品中除去 DNA。
生化/生理作用
DNase I是一种内切核酸酶,可作用于与嘧啶相邻的磷酸二酯键以产生具有末端5′-磷酸的聚核苷酸。当Mg2+存在时,DNAse I可独立切割DNA的每条链且切割位点是随机的。当Mn2+存在时,两条DNA链都几乎是在同样的位置被切割。二价阳离子如Mn2+, Ca2+, Co2+以及Zn2+都是酶的激活剂。5 mM浓度的Ca2+可稳定酶免收蛋白水解酶的消化。最适pH在7-8之间。来自牛胰腺的DNAse I由四种色谱可区分的组分A,B,C和D组成,它们的摩尔比分别为4:1:1。仅发现少量D。2-巯基乙醇、螯合剂、十二烷基硫酸钠(SDS)和肌动蛋白都已知可抑制酶的活性。
特點和優勢
我们的脱氧核糖核酸酶DNAse I基本属于不含RNAse产品,支持该产品应用。
單位定義
一Kunitz单位的酶在以I型或III型DNA作为底物时,在 pH 5.0,37°C的条件下在每mL中每分钟可引起0.001的A260改变。
外觀
粗制品,含有氯化钙
準備報告
溶液0.15 M NaCl的10 mg/mL DNAse I溶液分装保存在−20 °C一周后可能会丢失<10%的活性。同样的溶液保存在2-8 °C则可能丢失约20%的活性。当在pH 5和7之间时,它可在60 °C维持活性最长达五小时,并在68 °C <10分钟内丢失活性。它在乙酸缓冲液(pH 5.0)和tris缓冲液((pH 7.2),1 mg/mL浓度)中以6%/小时的速率丢失活性。
分析報告
通过缩二脲法测定的蛋白质。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Purification of rat spermatogenic cells and preliminary biochemical analysis of these cells.
M L Meistrich et al.
Biology of reproduction, 25(5), 1065-1077 (1981-12-01)
G A Scarborough
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 73(5), 1485-1488 (1976-05-01)
Biochemicalical evidence is presented which demonstrates that the Neurospora crassa plasma membrane ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) is an electrogenic pump. The electrical potential across the Neurospora plasma membrane, as monitored by [14C]SCN- uptake by isolated Neurospora plasma membrane vesicles
Comparison of the multiple forms of bovine pancreatic deoxyribonuclease.
J Salnikow et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5685-5690 (1970-11-10)
Enzymes of Molecular Biology
Weir, A.F.
Methods in Molecular Biology, 16(2), 2-16 null
Murali Muniraju et al.
Journal of virology, 93(16) (2019-05-31)
Kaposi sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) is an emerging pathogen and is the causative infectious agent of Kaposi sarcoma and two malignancies of B cell origin. To date, there is no licensed KSHV vaccine. Development of an effective vaccine against KSHV continues
條款
建立脱氧核糖核酸酶I酶促测定的标准化操作流程。
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Deoxyribonuclease I.