重要文件
P5864
Sigma-Aldrich
蛋白聚糖 来源于牛鼻中隔
chromatographically purified
同義詞:
Bovine Proteoglycan, Nasal Proteoglycan
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.61
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
bovine nasal septum
品質等級
形狀
powder
技術
cell culture | stem cell: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
bovine ... PRG4(280867)
一般說明
蛋白聚糖由核心蛋白组成,糖胺聚糖链与核心蛋白共价连接。它们存在于许多器官和组织中,并在脊椎动物软骨基质中大量存在。蛋白聚糖位于许多细胞的细胞外和细胞周基质中。
應用
牛鼻中隔蛋白多糖含有86%的硫酸软骨素,已用于体外研究硫酸软骨素蛋白多糖的作用。已经证明它可以促进培养物中神经干细胞的存活。 [1]
牛鼻中隔蛋白聚糖已被用于诱导小鼠关节炎。
生化/生理作用
蛋白聚糖参与组织结构,促进细胞生长和专门的组织成熟。它们起到生物过滤器的作用,调节胶原纤维的生成、皮肤拉伸强度和神经炎的生长。蛋白聚糖还参与调节生长因子的活性,影响肿瘤细胞的生长和侵袭,并促进角膜透明。
準備報告
通过改良的Antonopoulos程序,在DEAE-纤维素上使用7M尿素进行色谱纯化。[2]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Antonopoulos, C.A.
Biochimica et Biophysica Acta, 338, 108-119 (1974)
Muly Tham et al.
PloS one, 5(12), e15341-e15341 (2010-12-24)
Understanding how autocrine/paracrine factors regulate neural stem cell (NSC) survival and growth is fundamental to the utilization of these cells for therapeutic applications and as cellular models for the brain. In vitro, NSCs can be propagated along with neural progenitors
M Kopec et al.
Scientific reports, 9(1), 166-166 (2019-01-19)
We have shown that Raman microspectroscopy is a powerful method for visualization of glycocalyx offering cellular interrogation without staining, unprecedented spatial and spectral resolution, and biochemical information. We showed for the first time that Raman imaging can be used to
文章
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
瞭解更多關於糖胺聚醣和蛋白質聚醣的資訊,包括糖胺聚醣 (GAG) 的結構、不同類型的 GAG 及其功能。
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.