product name
Eagle最低必需培养基, With Hanks′ salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
成分
Earle’s salts (5% CO2): no
stable glutamine: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
glucose: yes
L-glutamine: yes
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
A large selection of MEM formulations. Minimum Essential Medium (MEM), developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
大量 MEM 配方可供選擇。 由 Harry Eagle 開發的 Minimum Essential Medium (MEM) 是所有合成細胞培養基中使用最廣泛的一種。