Merck
全部照片(3)
重要文件
S2GPU11RE
Millipore
Millipore® Stericup®Quick Release 真空过滤系统
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
同義詞:
SCGPU11RE, Stericup Quick Release-GP无菌真空过滤系统
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
孔徑:
0.22 μm pore size
高度:
319 mm
容量:
1000 mL
直徑:
13.5 cm
過濾器直徑:
73 mm
過濾面積:
40 cm2
漏斗容量:
1000 mL
包裝:
pack of 12 ea
材料:
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
材料
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
品質等級
無菌
sterile; irradiated
產品線
Stericup®
特點
hydrophilic
包裝
pack of 12 ea
參數
45 °C max. temp.
描述
2.4 mL (hold-up volume)
技術
sterile filtration: suitable
高度
319 mm
容量
1000 mL
直徑
13.5 cm
過濾器直徑
73 mm
過濾面積
40 cm2
漏斗容量
1000 mL
基質
Express PLUS
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
運輸包裝
ambient
相關類別
一般說明
该产品直接替代 SCGPU11RE
采用Stericup®和Steritop®过滤系统可以轻松自信地完成过滤工作。
Stericup ®和Steritop ®无菌过滤器设备采用可靠的高性能膜,可实现实验室试剂、缓冲液和培养基的最佳无菌过滤操作。这些设备将良好的流速和处理量与低非特异性结合和稳定的无尖端设计结合起来。
这种Stericup 0.22 μm孔径聚醚砜(PES) 膜 过滤器装置带有1000 mL瓶顶和1000 mL接收瓶及瓶盖,以便加工和储存。。
應用
Stericup®和Steritop®是为了减少起泡和蛋白质变性同时最大程度提高流速而设计,可用于水溶液(如组织培养基和生物体液)的无菌真空过滤。
  • 组织培养基 +/- 添加剂
  • 传承也
  • 生物液
仅供研究使用
特點和優勢
  • 该Quick Release过滤器漏斗旋转四分之一圈即可从接收瓶上拆下—减少溢出的可能性,并且在实验台或通风橱中更容易操作。
  • Steritop® 过滤器漏斗上的Bold产品标识清楚地显示了膜特性,包括组成和孔径, 可用于快速选择适合应用的产品。
  • 密封盖配有法兰并进行改良以便在潮湿和干燥条件下均能握紧—可触摸塞确保牢固的密封。不用担心灭菌的内容物可能受污染或溢出。
  • 接收瓶上充足的磨砂书写表面和更浅的瓶盖颜色便于清楚标识,以改善易读性并减少不可读的污迹。
  • 密封盖位于侧面以防污染风险。
  • 接收瓶可堆叠以节省储存空间。
法律資訊
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn about the impact of filtration on hematopoietic cell culture media containing vital T cell factors and other media components.
Evaluation of sterile filtration devices for protein preservation in sterile filtration of cell culture media.
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
相關內容
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
本文顯示含有 Stericup Quick Release 過濾器的 PES 膜為胚胎幹細胞的多能擴展提供了另一種選擇。
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.