Merck
全部照片(3)
文件
K0629
Sigma-Aldrich
4-甲基-2-氧代戊酸钠盐
leucine metabolite
同義詞:
α-酮异己酸 钠盐, 4-Methyl-2-oxovaleric acid 钠盐, 4-甲基-2-氧代戊酸 钠盐, 酮亮氨酸 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2COCOONa
CAS號碼:
分子量::
152.12
Beilstein:
4239297
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
>98% (TLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
顏色
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
應用
cell analysis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
采用 4-甲基-2-氧代戊酸钠为显色剂,通过 HPLC-荧光法定量测定细胞提取液中的支链酮酸。
生化/生理作用
α-酮异己酸是一种亮氨酸代谢产物,已知可诱导胰腺 β 细胞分泌胰岛素。 发现肠内输注 α-酮异己酸可改善内毒素血症。由此产生的酮体从其转化,可作为能源。 α-酮异己酸的蓄积特征为支链酮酸尿,这是由于缺乏支链 L-2-酮酸脱氢酶活性所致。α-酮异己酸在氧化磷酸化反应中引起解离,并作为 α-酮戊二酸脱氢酶的代谢抑制剂。因此,导致线粒体稳态的缺陷,在支链酮酸尿症中观察到。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Effects of L-leucine and alpha-ketoisocaproic acid upon insulin secretion and metabolism of isolated pancreatic islets.
Panten U
Febs Letters, 20(2), 225-228 (1972)
Branched chain a- Keto acid metabolism
JOE A. BOWDEN
The Journal of Biological Chemistry, 243, 3526-3531 (1968)
Analysis of Branched-Chain Keto Acids in Cell Extracts by HPLC-Fluorescence Detention
Ayuna HATTORI
Chromatography, 38, 129-133 (2017)
Enteral infusion of sodium 2-ketoisocaproate in endotoxic rats.
Hirokawa M and Walser M
Critical Care Medicine, 27(2), 373-379 (1999)
Ignazio Grattagliano et al.
European journal of clinical investigation, 40(9), 843-850 (2010-07-06)
Mitochondria play a major role in cell energetic metabolism; therefore, mitochondrial dysfunction inevitably participates in or even determines the onset and progression of chronic liver diseases. The assessment of mitochondrial function in vivo, by providing more insight into the pathogenesis