重要文件
O8402
Sigma-Aldrich
乳清酸 一水合物
97%
同義詞:
2,6-二氧代-1,2,3,6-四氢-4-嘧啶甲酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H4N2O4 · H2O
CAS號碼:
分子量::
174.11
Beilstein:
7604036
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4.H2O/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);1H2
InChI 密鑰
YXUZGLGRBBHYFZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)