product name
红藻氨酸 一水合物, ≥99% (TLC)
化驗
≥99% (TLC)
形狀
powder
雜質
Glutamate, free
溶解度
H2O: soluble
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
InChI 密鑰
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
基因資訊
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901) , SLC1A1(6505) , SLC1A2(6506) , SLC1A3(6507)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592) , Grik1(29559) , Grik4(24406) , Grin2a(24409)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 研究兴奋性诱导细胞凋亡和癫痫的机制。
- 破坏线粒体功能()
- 诱导小鼠大脑的c-fos表达,特别针对背侧海马体。()
生化/生理作用
特點和優勢
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience