文件
K2389
Sigma-Aldrich
红藻氨酸 一水合物
≥98% (HPLC), from Digenea simplex
同義詞:
2-羧甲基-3-异丙烯基脯氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H15NO4 · H2O
CAS號碼:
分子量::
231.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
Digenea simplex
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
H2O: >10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1
InChI 密鑰
FZNZRJRSYLQHLT-SLGZUKMRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
红藻氨酸一水合物曾被用于:
  • 作为惊厥剂诱发小鼠癫痫发生和癫痫。
  • 体外刺激 内毛细胞上螺旋神经节神经元的兴奋性毒性创伤。
  • 诱导大鼠癫痫发作模型。
  • 诱导成年雄性 Wistar 大鼠癫痫持续状态。
生化/生理作用
离子型谷氨酸受体形成离子通道,并传导 Na + 和 K + 通量。受体具有激动剂结合站点,当激动剂与受体结合后,受体构象更改。红藻氨酸门控通道参与谷氨酸诱导的兴奋性突触后神经元电位。
红藻氨酸-水合物是一种激动剂,属于红藻类离子性谷氨酸受体,在 体内 诱导癫痫发作和神经退行性变,被用于诱导啮齿类动物实验性癫痫,并研究兴奋性诱导神经元凋亡的机制。
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Combined gene overexpression of neuropeptide Y and its receptor Y5 in the hippocampus suppresses seizures
Gotzsche CR, et al.
Neurobiology of Disease, 45(1), 288-296 (2012)
Isabel San Martín Molina et al.
Frontiers in neuroscience, 16, 944432-944432 (2022-08-16)
Non-invasive magnetic resonance imaging (MRI) methods have proved useful in the diagnosis and prognosis of neurodegenerative diseases. However, the interpretation of imaging outcomes in terms of tissue pathology is still challenging. This study goes beyond the current interpretation of in
Adeno-associated viral vector-induced overexpression of neuropeptide Y Y2 receptors in the hippocampus suppresses seizures
Woldbye David PD, et al.
Brain, 133(9), 2778-2788 (2010)
Urokinase-type plasminogen activator deficiency has little effect on seizure susceptibility and acquired epilepsy phenotype but reduces spontaneous exploration in mice
Rantala J, et al.
Epilepsy & Behavior : E&B, 42, 117-128 (2015)
Antti M Airaksinen et al.
Epilepsia, 53(7), 1245-1253 (2012-06-14)
To investigate how kainic acid-induced epileptiform activity is related to hemodynamic changes probed by blood oxygenation level-dependent functional magnetic resonance imaging (BOLD fMRI). Epileptiform activity was induced with kainic acid (KA) (10 mg/kg, i.p.), and simultaneous fMRI at 7 Tesla