技術
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
免疫原序列
QPRPFGVPVSVDKDVHIPFTNGSYTFASMYHRQGGVPGTFANRDFPPSLLHLHPQFAPPNLDCTPISMLNHSGVGAFRPFASTEDRESYQSAFTPAKRLKNC
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RNF220(55182)
免疫原
环指蛋白220重组蛋白表位信号标签 (PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
- 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
- 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
对应抗原APREST77161
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Xiaohui Jiang et al.
Gene, 688, 13-18 (2018-12-01)
Morphological abnormality of spermatozoa head is a human infertility syndrome caused by spermatogenesis defects. The genetic alterations associated with macrozoospermia, globozoospermia and acephalic spermatozoa are relatively definite, whereas the underlying pathogenesis of small-headed sperm remains unclear. Here, we report a
Pengcheng Ma et al.
Journal of molecular cell biology, 13(5), 374-382 (2021-01-03)
TDP43 pathology is seen in a large majority of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) cases, suggesting a central pathogenic role of this regulatory protein. Clarifying the molecular mechanism controlling TDP43 stability and subcellular location might provide important insights into ALS therapy.
Longlong Zhang et al.
Cells, 9(7) (2020-07-08)
The ubiquitin E3 ligase RNF220 and its co-factor ZC4H2 are required for multiple neural developmental processes through different targets, including spinal cord patterning and the development of the cerebellum and the locus coeruleus. Here, we explored the effects of loss
Xiaomin Guo et al.
Cell death and differentiation, 28(2), 640-656 (2020-08-21)
STAT1 is a master regulator that orchestrates type 1 and 2 interferon (IFN)-induced IFN-stimulated gene (ISG) expression. The mechanisms by which STAT1 is phosphorylated and activated upon IFN signaling remain elusive. Our work demonstrated that ubiquitination of STAT1 mediated by
Pengcheng Ma et al.
Development (Cambridge, England), 147(21) (2020-05-08)
Sonic hedgehog (Shh) signaling is essential for proliferation of cerebellar granule neuron progenitors (CGNPs) and its mis-regulation is linked to various disorders, including the cerebellar cancer medulloblastoma (MB). We recently identified RNF220, a ubiquitin E3 ligase promoting K63-linked polyubiquitylation and