Merck
全部照片(7)
文件
T6199
Sigma-Aldrich
抗-α-微管蛋白抗体,小鼠单克隆
enhanced validation
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
单克隆抗-α-Tubulin
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DM1A, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
物種活性
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
包裝
antibody small pack of 25 μL
加強驗證
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
濃度
~1 mg/mL
技術
immunocytochemistry: 0.5-1 μg/mL using cultured chicken fibroblasts (CFB)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total tissue extract from chicken gizzard
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
小鼠抗α-微管蛋白单克隆抗体(小鼠IgG1亚型)是由小鼠骨髓瘤细胞(NS1)和接种纯化的鸡脑微管蛋白的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的DM1A杂交瘤衍生而来。通过使用小鼠单克隆抗体同种型试剂(产品号ISO2)和双扩散免疫检测,以确定同种型。
微管蛋白是微管的主要成分。这种细胞内圆柱形丝状结构存在于几乎所有真核细胞中。微管在有丝分裂、细胞内转运、鞭毛运动和细胞骨架中起结构和移动元件的作用。微管蛋白是由α--微管蛋白和β--微管蛋白组成的异二聚体。两个亚基的分子量均为约50 kDa,并具有相当大的同源性。除了α-和β-微管蛋白之外,还鉴定出了其他几种微管蛋白,这使得不同的微管蛋白的数量达到7种。大多数这些微管蛋白具有不同的亚细胞定位,以及逐渐被发现的多种功能。七种不同的微管蛋白家族中有四个成员是近期被鉴定得到的,包括δ、ξ、η和ε-微管蛋白。 η 和ε-微管蛋白是由数据库搜索得到。微管系统含有至少三种α-管蛋白同种型。两种异构体由两个α-微管蛋白基因编码,这两个基因都是转录并编码极其相似的蛋白质。第三种同种型通过翻译后修饰产生。至少有三种微管蛋白亚基的修饰过程已得到描述:大脑中β-微管蛋白的磷酸化,脊椎动物组织中去除羧基末端酪氨酸形成的a-微管蛋白,以及α-微管蛋白中赖氨酸氨基的乙酰化。
α -微管蛋白又称α 4a (TUBA4A)微管蛋白,编码基因位于人染色体2q35上。该基因编码α -微管蛋白家族的一个成员,该成员含448个氨基酸。α-亚基的分子量为50,000。
识别α-微管蛋白的单克隆抗体,加上识别其他微管蛋白类型(β、β-微管蛋白同型I +II和β-微管蛋白同型III,酪氨酸微管蛋白和乙酰化α-微管蛋白)的单克隆抗体,为研究微管蛋白在细胞内的分布以及细胞骨架的静态和动态分布提供了实用工具。
特異性
抗-α-微管蛋白抗体小鼠单克隆识别多种生物(如人类、牛、小鼠和鸡)中位于α-微管蛋白亚型(氨基酸426-430)C末端的表位。
该抗体在免疫印迹检测中对α-tubulin具有特异性,并可用于培养细胞或组织切片中α-tubulin的定位。该抗体可与鸡成纤维细胞产生最佳的反应。
免疫原
来自鸡胚脑的微管。
應用
小鼠抗α-微管蛋白单克隆抗体可用于免疫细胞荧光和蛋白印迹分析。
生化/生理作用
α 4a (TUBA4A) 微管蛋白突变与肌萎缩侧索硬化(ALS)有关。
α-微管蛋白或微管蛋白α 4A (TUBA4A)在细胞生长和分裂中起重要作用。它还参与各种细胞过程,如细胞活力,信号发展和细胞形状的维持。TUBA4A中的突变与各种癌症进程相关,例如口腔癌、乳腺癌、直肠癌、肺癌和前列腺癌。此外,TUBA4A的变异可导致偶发性肌萎缩侧索硬化症(ALS)。
外觀
溶液在0.01 M磷酸缓冲盐中,pH 7.4,含1%牛血清白蛋白和15 mM叠氮钠。
準備報告
储存及稳定性:存储在2-8°C,最长一个月。为长期保存,分装为工作溶液冷冻保存于-20°C。不建议反复冻融或存放在无霜冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。工作稀释液如果在12个小时内未使用,则应丢弃。
其他說明
为了使用各种技术和制剂获得最佳结果,我们建议通过滴定确定最佳工作稀释度。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Denise K Reaves et al.
PloS one, 9(3), e91747-e91747 (2014-03-19)
The claudin-low molecular subtype of breast cancer is of particular interest for clinically the majority of these tumors are poor prognosis, triple negative, invasive ductal carcinomas. Claudin-low tumors are characterized by cancer stem cell-like features and low expression of cell
Exercise alters SIRT1, SIRT6, NAD and NAMPT levels in skeletal muscle of aged rats.
Koltai E, et al.
Mechanisms of Ageing and Development, 131(1), 21-28 (2010)
Kun Yang et al.
Schizophrenia research, 210, 149-156 (2019-06-18)
DISC1 was originally expected to be a genetic risk factor for schizophrenia, but the genome wide association studies have not supported this idea. In contrast, neurobiological studies of DISC1 in cell and animal models have demonstrated that direct perturbation of
Aude Le Bail et al.
Plant physiology, 153(1), 128-144 (2010-03-05)
Ectocarpus siliculosus is a small brown alga that has recently been developed as a genetic model. Its thallus is filamentous, initially organized as a main primary filament composed of elongated cells and round cells, from which branches differentiate. Modeling of
A role for spleen monocytes in post-ischemic brain inflammation and injury.
Bao Y, et al.
Journal of Neuroinflammation, 7(1), 92-92 (2010)