推薦產品
產品名稱
抗微管蛋白抗体,去酪氨酸化, Chemicon®, from rabbit
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
rat, mouse, sea urchin, human, plant
應無反應活性
Saccharomyces cerevisiae
物種活性(以同源性預測)
mammals
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA1A(7846)
一般說明
微管参与多种细胞活动,从有丝分裂和转运事件到细胞运动和细胞形状的维持。微管蛋白本身是一种球状蛋白,由两种多肽(α和β微管蛋白)组成。将α和β微管蛋白二聚体组装到13个原丝上,形成直径为22 nm的微管。酪氨酸连接酶将C端酪氨酸释放到单体α微管蛋白上。组装的微管可以再次被细胞骨架相关的羧肽酶脱酪氨酸。脱酪氨酸化的α微管蛋白称为Glu-微管蛋白。脱酪氨酸化的α微管蛋白的另一种翻译后修饰是C末端聚谷氨酰化,它是神经元细胞和有丝分裂纺锤体中微管的特征。
特異性
该抗体可特异性识别微管蛋白α链的脱酪氨酸形式(Glu微管蛋白)(Bianchi, M., 2006; Goulimari, P., 2005).
预期与哺乳动物、海胆、植物发生交叉反应,而不与酵母发生交叉反应(Paturle-Lafanechere, L., 1991)。
免疫原
对应于Glu微管蛋白C末端的肽。
應用
免疫组化:
先前批次用于冷冻或石蜡包埋的固定组织(Gundersen, G.G., 1984):1:200-1:500稀释液。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
先前批次用于冷冻或石蜡包埋的固定组织(Gundersen, G.G., 1984):1:200-1:500稀释液。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
去酪氨酸化抗微管蛋白抗体是用于IC、IH(P)和WB的针对微管蛋白的抗体。
研究子类别
细胞骨架信号转导
细胞骨架信号转导
研究类别
细胞结构
细胞结构
品質
通过蛋白质印迹对L6裂解物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析: 该批次的1:500稀释液在10μg L6裂解物中检测到去酪氨酸化微管蛋白。
蛋白质印迹分析: 该批次的1:500稀释液在10μg L6裂解物中检测到去酪氨酸化微管蛋白。
標靶描述
50kda
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白
在含有液体PBS的缓冲液中纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,以未稀释的等分试样可于-20°C下稳定保存6个月。
使用建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
使用建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析報告
对照
HeLa全细胞裂解物。
HeLa全细胞裂解物。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Carolyn Ott et al.
Cilia, 1(1), 3-3 (2013-01-29)
The central tenet of cilia function is sensing and transmitting information. The capacity to directly contact extracellular surfaces would empower primary cilia to probe the environment for information about the nature and location of nearby surfaces. It has been well
Joanna Lipka et al.
The EMBO journal, 35(3), 302-318 (2016-01-14)
In neurons, the polarized distribution of vesicles and other cellular materials is established through molecular motors that steer selective transport between axons and dendrites. It is currently unclear whether interactions between kinesin motors and microtubule-binding proteins can steer polarized transport.
Chunmei Li et al.
PLoS biology, 14(3), e1002416-e1002416 (2016-03-18)
Cilia have a unique diffusion barrier ("gate") within their proximal region, termed transition zone (TZ), that compartmentalises signalling proteins within the organelle. The TZ is known to harbour two functional modules/complexes (Meckel syndrome [MKS] and Nephronophthisis [NPHP]) defined by genetic
Daehwan Kim et al.
Oncotarget, 7(14), 17829-17843 (2016-02-20)
Mammalian diaphanous-related formin 1 (mDia1) expression has been linked with progression of malignant cancers in various tissues. However, the precise molecular mechanism underlying mDia1-mediated invasion in cancer cells has not been fully elucidated. In this study, we found that mDia1
Sunny Y Wong et al.
Nature medicine, 15(9), 1055-1061 (2009-08-25)
Primary cilia are present on most mammalian cells and are implicated in transducing Hedgehog (Hh) signals during development; however, the prevalence of cilia on human tumors remains unclear, and the role of cilia in cancer has not been examined. Here