Merck
全部照片(3)
重要文件
H7039
Sigma-Aldrich
3-羟基-3-甲基戊二酰-CoA 还原酶 人
solution
同義詞:
HMGCoA 还原酶, HMGR
登入查看組織和合約定價
About This Item
酶委員會編號:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90% (SDS-PAGE)
品質等級
形狀
solution
比活性
2-8 units/mg protein
分子量
~76 kDa (for the fusion protein)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... HMGCR(3156)
應用
4-羟基-3-甲基戊二酰-CoA还原酶(人源)已用于:
  • 抗 HMGCR 酶联免疫吸附测定(ELISA)[1]
  • 作为印迹法测定抗 HMGCR 抗体的抗原[2]
  • HMG-CoA 还原酶活性检测[3]
  • 作为十二烷基硫酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳(SDS-PAGE)/蛋白质印迹法比较内部抗原的抗原[4]
生化/生理作用
3-羟基-3-甲基戊二酰-CoA 还原酶/ HMGCR 在甲羟戊酸途径中用作限速酶。它还控制致癌的 Hippo 转录效应因子 TAZ/YAP。[5]HMGCR 还可作为阿尔茨海默病(AD)的遗传修饰剂。[6]
羟基-3-甲基戊二酰-CoA还原酶催化胆固醇生物合成中的关键步骤。
物理性質
构成与 GST 蛋白融合的 HMG CoA 还原酶催化结构域。
單位定義
在 37℃ 下,一个单位的酶每分钟将 1.0 μmole NADPH 转化为 NADP+
外觀
以含有 250 μg 蛋白质,50mM Tris pH 7.5,5mM DTT,1:200 蛋白酶抑制剂混合物(产品号 P8340)和 50%(w/v)甘油的溶液形式提供。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Analysis of autoantibodies to 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase using different technologies
Musset L, et al.
Journal of immunology research, 2014 (2014)
Myopathy with anti-HMGCR antibodies Perimysium and myofiber pathology
Alshehri A, et al.
Neurology? neuroimmunology & neuroinflammation, 2(4), e124-e124 (2015)
OP0009 Distinctive Immunofluorescence Pattern in Statin-Associated Autoimmune Myopathy with Anti-HMGCR Autoantibodies
Alvarado-Cardenas M, et al.
Annals of the Rheumatic Diseases, 75, 56-56 (2016)
ChemVassa: a new method for identifying small molecule hits in drug discovery
Moldover B, et al.
The Open Medicinal Chemistry Journal, 6, 29-29 (2012)
Marie Hudson et al.
Medicine, 95(44), e5280-e5280 (2016-11-20)
The objective of this study was to investigate the frequency of autoantibodies to hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase (HMGCR) in systemic sclerosis (SSc) and associations with inflammatory myositis and statin exposure.This was a cross-sectional, multicenter study of 306 subjects from the
文章
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.
膽固醇的生物合成始於肝內質網中的乙酰-CoA,經由 HMG-CoA 合成酶產生 3-羥基-3-甲基戊二酰-CoA。
Questions
  1. Bonjour, nous utilisons votre protéine HMGCR dans nos activités de recherche. Nous aimerions connaitre la séquence protéique de la séquence clonée et produite.
    1 answer
    1. The catalytic domain of human HMGR are amino acids 426–888.
      Full FASTA sequence is shown here: https://www.uniprot.org/uniprot/P04035#sequences