生物源
synthetic
產品線
BioReagent
化驗
≥97%
形狀
powder
分子量
Mw 441.40 g/mol
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
顏色
dark yellow
溶解度
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow to dark yellow-orange
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI 密鑰
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
- 研究维生素和氨基酸对杂交瘤生长和单克隆抗体生成的影响
- 用于细胞和治疗
- 使用CRISPR/Cas基因编辑方法进行穿孔素基因打靶
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Explore folic acid importance in serum-free eukaryotic cell cultures, including CHO cells, and its role in media supplementation.