Merck
全部照片(4)
重要文件
H0888
Sigma-Aldrich
氢化可的松
BioReagent, suitable for cell culture
同義詞:
11β,17α,21-三羟基孕酮-4-烯-3,20-二酮, 17-羟基皮质酮标准液, 4-孕烯-11β,17α,21-三醇-3,20-二酮, 皮质醇标准液, 肯德尔氏化合物F, 赖希斯坦氏物质M
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H30O5
CAS號碼:
分子量::
362.46
Beilstein:
1354819
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
形狀:
powder
化驗:
≥98%
產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥98%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
211-214 °C (lit.)
溶解度
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氢化可的松已被用作少突胶质细胞、结肠细胞和上皮细胞培养基的补充剂。。
生化/生理作用
氢化可的松(也称为皮质醇)是由肾上腺分泌的一种内源性糖皮质激素。它由下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴产生。氢化可的松能够糖皮质激素受体相互作用,并调节各种信号通路。它与能量调动的诱导、脑灌注率的增加和局部葡萄糖消耗有关。此外,这一物质还与心血管输出量和呼吸的增加、血液的重新分配、大脑和肌肉中分子和能量输送以及免疫反应的调节有关。
肾上腺皮质分泌的原始糖皮质激素。它的抗炎效力是皮质酮的三倍,但 Na2+ 保留效力要低得多。
外觀
室温粉末;按照工作液量分装后冻存,避免反复冻融
重構
如需制备50μg/ml的储备溶液,可向1.0 mg产品中加入1 ml无水乙醇,轻轻晃动使其溶解,加入19 ml无菌培养基。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Adrenal gland,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Human colon tissue in organ culture: preservation of normal and neoplastic characteristics.
Dame MK et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 46, 114-114 (2010)
The cortisol awakening response (CAR): facts and future directions.
Fries E et al.
International Journal of Psychophysiology, 72, 67-67 (2009)
Immunomodulation in septic shock: hydrocortisone differentially regulates cytokine responses.
Briegel J et al.
Journal of the American Society of Nephrology, 12, S70-S70 (2001)
Marc Hafner et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1067-1080 (2019-06-11)
The target profiles of many drugs are established early in their development and are not systematically revisited at the time of FDA approval. Thus, it is often unclear whether therapeutics with the same nominal targets but different chemical structures are
A J Kent et al.
Biomaterials, 218, 119337-119337 (2019-07-22)
Laminin-111 (Ln-1), an extracellular matrix (ECM) glycoprotein found in the basement membrane of mammary gland epithelia, is essential for lactation. In mammary epithelial cells (MECs), dystroglycan (Dg) is believed to be necessary for polymerization of laminin-111 into networks., thus we