重要文件
E5530
Sigma-Aldrich
pTAC-MAT-Tag®-1 Expression Vector
bacterial vector for cytoplasmic expression of N-terminal MAT tag fusion proteins
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
buffered aqueous solution
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag® fusion proteins under control of the tac promoter.
其他說明
Supplied with a pTAC-MAT-2+BAP Control Vector.
您可在我们的FLAG®文献门户上浏览更多应用文献。
法律資訊
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Bacterial Expression Vectors: tac Promoter System