化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
起源
Baxter
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N3[C@H](C[C@@H](CC3)C)C(=O)O)c1c2c(ccc1)CC(CN2)C.O
InChI
1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17?,18-;/m1./s1
InChI 密鑰
AIEZTKLTLCMZIA-LINCPPCXSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
客戶也查看了
文章
提供用於免疫系統信號靶點鑑定/驗證以及抗生素、抗病毒藥物和抗真菌藥物的生物活性小分子。
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.