重要文件
89380
Sigma-Aldrich
脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺
lyophilized
同義詞:
胸腺核酸 钠盐, 脱氧核糖核酸 钠盐 来源于小牛胸腺
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
Molecular Biology
for molecular biology
品質等級
形狀
lyophilized
品質
lyophilized
雜質
salt, none detected
≤5% protein (BCA)
吸光率
A260/280 nm ~1.6
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
来自小牛胸腺的脱氧核糖核酸钠盐已被用于制备DNA结合蛋白大小的量子点。[1]
數量
A260/mg >13,
其他說明
销售限制可能适用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Temperature-and salt-dependent binding of long DNA to protein-sized quantum dots: thermodynamics of ?inorganic protein?-DNA interactions
Rahina M et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 14-17 (2000)
Youngsil Seo et al.
Scientific reports, 10(1), 2140-2140 (2020-02-09)
Intrabodies, antibodies expressed within cells, offer an interesting way to target intracellular molecules, making them potentially useful for biotechnology and medicine. However, it remains controversial whether full-size IgG intrabodies expressed in the reducing environment of the cytosol of mammalian cells