等級
for molecular biology
品質等級
描述
anionic
62
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
rod
品質
dust-free pellets
分子量
288.38 g/mol
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
mp
204-207 °C (lit.)
溶解度
water: soluble
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
40
適合性
suitable for electrophoresis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
338.0 °F
閃點(°C)
170 °C