certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000800
traceable to USP 1043105
API 家族
ascorbyl palmitate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 2 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
115-118 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(OC(=O)C(O)=C1O)[C@@H](O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI 密鑰
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ascorbyl Palmitate is a lipophilic ascorbic acid derivative,[1] used as an antioxidant in both food and cosmetics industries.[2]
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1