重要文件
PHL82497
(−)-儿茶素没食子酯酸
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(2S,3R)-2-(3,4-二羟苯基)-3,4-二氢-1(2H)-苯并吡喃-3,5,7-三醇3-(3,4,5-三羟基苯甲酸)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H18O10
CAS號碼:
分子量::
442.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
LSHVYAFMTMFKBA-CTNGQTDRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
绿茶的抗氧化成分。
绿茶的抗氧化成分。在μM级浓度下,它能够抑制VEGF诱导的酪氨酸磷酸化。它还可以抑制芳香化酶活性,这种酶将雄激素转化为雌激素,并被认为在乳腺癌的病因中发挥作用。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)